Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Medium Walled Precision NMR Tube
Beskrivelse
Indeholder
Rør og engangshætte
Fremstillet i et topmoderne ISO anlæg 9001:2008 USA ved hjælp af en unik præcisionskrympning og slibningsproces til at forme den indvendige overflade med maksimal fyldningsfaktor.
- Den indvendige overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
- Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
- Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
- Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravene til Type 1 klasse A-glas fra ASTM E438
- 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og optiske overfladefejlkontroller
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 51μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 152μ m |
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4,±9635 0,0068 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,±43 0,16 mm |
| Feltstyrke | 300 MHz |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.77 mm |
| Model- | 504-PP-7-5 |