Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Medium Walled Precision NMR Tube
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
503-PS-7-5
503-PS-8-5
503-PS-9-5
504-PP-7-5
504-PP-8-5
504-PP-9-5
524-PP-7-5
524-PP-8-5
524-PP-9-5
Feltstyrke:
100MHz
300 MHz
400 MHz
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,±9635 0,0068 mm
4,±9635 0,0070 mm
4,±9635 0,0071 mm
4,9635±0,0065 mm
4,9635±0,0066 mm
4,9635±0,0067 mm
4,9635±0,0069 mm
4,9635±0,0072 mm
4,9635±0,0073 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Indeholder
Rør og engangshætte
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
- Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
- Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
- Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
- Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438
- 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 51μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 76μ m |
| Længde (metrisk) | 228,6 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4,9635±0,0073 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.43±0.21 mm |
| Feltstyrke | 400 MHz |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.77 mm |
| Model- | 524-PP-9-5 |