Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Medium Walled Precision NMR Tube
Artikelnummer. 15308788 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
503-PS-7-5
503-PS-8-5
503-PS-9-5
504-PP-7-5
504-PP-8-5
504-PP-9-5
524-PP-7-5
524-PP-8-5
524-PP-9-5
Feltstyrke:
100MHz
300 MHz
400 MHz
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,±9635 0,0068 mm
4,±9635 0,0070 mm
4,±9635 0,0071 mm
4,9635±0,0065 mm
4,9635±0,0066 mm
4,9635±0,0067 mm
4,9635±0,0069 mm
4,9635±0,0072 mm
4,9635±0,0073 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Artikelnummer. 15308788
Brand: Wilmad-LabGlass™ 661020585
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Indeholder
Rør og engangshætte
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
  • Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
  • Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
  • Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
  • Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438
  • 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Camber (metrisk) 51μ m
Koncentricitet (metrisk) 76μ m
Længde (metrisk) 203,2 mm
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) Udvendig 4,9635±0,0066 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 3.43±0.14 mm
Feltstyrke 100MHz
Længde (engelsk) 8 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0.77 mm
Model- 503-PS-8-5