Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Plastrørskærer og erstatningsblade
Shop alle SP Scienceware produkter
Produkttype:
Udskiftningsblad
Description
- Udskiftningsklinge af hærdet stål til brug med Bel-Art &handel; Rørskærer i lommestørrelse 22-088-245
- Giver rene, lige snit
Specifications
Specifications
| Materiale | Stål |
| Samlet længde (engelsk) | 3 tommer |
| Samlet længde (metrisk) | 76.2 mm |
| Til brug med | Rørskærer |
| Produkttype | Udskiftningsblad |
Anbefales ikke til latexrør.