Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Plastrørskærer og erstatningsblade
Artikelnummer. 10476834 Shop alle SP Scienceware produkter
Produkttype:
Udskiftningsblad
Artikelnummer. 10476834
Brand: Bel-Art™ H210110000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bærbar kutter i lommestørrelse skærer fleksible slanger fra 1,6 mm til 19 mm (1/16 til 3/4 in.) ydre dia.
  • Udskiftningsklinge af hærdet stål til brug med Bel-Art &handel; Rørskærer i lommestørrelse 22-088-245
  • Giver rene, lige snit
Tekniske data
Materiale Stål
Samlet længde (engelsk) 3 tommer
Samlet længde (metrisk) 76.2 mm
Til brug med Rørskærer
Produkttype Udskiftningsblad
Anbefales ikke til latexrør.