Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm OD High-Throughput NMR-rør
Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas, der møder ASTM Type 1 klasse B standard og anerkendt som N51A
- Dette glas kan indeholde Fe2O3, som er paramagnetisk og kan påvirke shimming-kvaliteten ved højt felt
- Garanteret spektral opløsning for små molekyle (MW <500) prøver op til 600 MHz
- Gennemsnitlig camber på 60 mikron
- Ideel til MR-billeddannelsesapplikationer
- Blå engangs NMR-hætter inkluderet; andre farver fås separat
- 100 % inspiceret for overfladefejl og fysisk dimension for at sikre succes med dine eksperimenter
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 60μ m |
| Til brug med (udstyr) | Lav- til mellemfelt NMR-spektrometre (op til 600 MHz) |
| Længde (metrisk) | 17,8 cm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | High-Throughput NMR-rør |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9,±944 0,025 mm |
| Til brug med (applikation) | Små molekyle (MW <500) prøver |
| Inkluderer | Blå engangs NMR-hætter |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Vis mere |