Få mere at vide
Heidolph™ SP Hurtige enkeltkanals pumpehoveder
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Slangestørrelse:
1.6 mm (Wall Thickness)
2.5 mm (Wall Thickness)
Pakningsstørrelse:
Hver
Descrizione
- Lav pulsering på grund af 5 rullesystem
- Pumpehovedet har kuglelejer
- Ruller lavet af rustfrit stål
- Afhængigt af drev og slange varierer flowhastigheden fra 0,38 til 3436 ml/min.
Specifica
Specifica
| Flowhastighed | 0,38 til 3436 ml/min. |
| Til brug med | Enkeltkanals pumper; rør (vægt 1,6 mm) |
| Slangestørrelse | 1.6 mm (Wall Thickness) |
| Type | Pumpehoved |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto