Få mere at vide
Heidolph™ SP Hurtige enkeltkanals pumpehoveder
Artikelnummer. 10439882 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
1,6 mm (vægtykkelse)
2,5 mm (vægtykkelse)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
10439882 2,5 mm (vægtykkelse) Hver
10130791 1,6 mm (vægtykkelse) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10439882 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5271130000
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Hurtige og bekvemme rørskift
  • Lav pulsering på grund af 5 rullesystem
  • Pumpehovedet har kuglelejer
  • Ruller lavet af rustfrit stål
  • Afhængigt af drev og slange varierer flowhastigheden fra 0,38 til 3436 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 0,38 til 3436 ml/min.
Til brug med Enkeltkanalspumper
Slangestørrelse 2,5 mm (vægtykkelse)
Type Pumpehoved