Få mere at vide
SP-420, MedChemExpress
Beskrivelse
SP-420 is a desferrithiocin analogue with iron-clearing efficiency with ICE value of 26.7
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SP-420 |
| CAS | 911714-45-9 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H21NO6S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 38 mg/mL (106.92 mM) |
| SMIL | O=C([C@]1(C)N=C(C2=CC=C(OCCOCCOC)C=C2O)SC1)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.41 |
| Formel vægt | 355.41 |
| Vis mere |