Få mere at vide
(SP-4-2)-[(1S,2S)-1,2-Cyclohexanediamine-κN1,κN2][sulfato(2-)-κO,κO']platinum, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (SP-4-2)-[(1S,2S)-1,2-Cyclohexanediamine-kN1,kN2][sulfato(2-)-kO,kO']platinum |
| CAS | 66900-71-8 |
| Molekylær formel | C6 H14 N2 O4 Pt S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (1S-trans)-1,2-Cyclohexanediamine Platinum Complex, Platinum Complex Sulfuric Acid, NSC 289543 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2.H2O4S.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;1-5(2,3)4;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H2,1,2,3,4);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m0../s1 |
| SMIL | O=S1(=O)[O-][Pt+2]2([NH2][C@H]3CCCC[C@@H]3[NH2]2)[O-]1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.329 |
| Formel vægt | 405.032 |