Få mere at vide
Sojaolie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414009
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414009 500 mL 500ml
15424009 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61399.AP
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 8001-22-7
Sojaolie bruges som base til trykfarver og oliemaling. Det bruges også som fikseringsmiddel til at forlænge den korte virkningstid af æteriske olier såsom geraniumolie i flere kommercielle produkter. Desuden bruges det på citrusfrugter og boliger. Det bruges også til bestemmelse af frysepunktet for sojabønneolie. Det spiller som et transportmiddel af alfa-liponsyre. Ud over dette bruges det som krydderi til salater samt involveret i syntesen af epoxideret sojaolie (ESO).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sojaolie bruges som base til trykfarver og oliemaling. Det bruges også som fikseringsmiddel til at forlænge den korte virkningstid af æteriske olier såsom geraniumolie i flere kommercielle produkter. Desuden bruges det på citrusfrugter og boliger. Det bruges også til bestemmelse af frysepunktet for sojabønneolie. Det spiller som et transportmiddel af alfa-liponsyre. Ud over dette bruges det som krydderi til salater samt involveret i syntesen af epoxideret sojaolie (ESO).
Opløselighed
Blandbar med absolut alkohol, ether, petroleumsether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-22-7
MDL nummer MFCD00132356
Synonym Glycine Soja
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Soybean oil
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.92
Flammepunkt >113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.4743
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Miscible with absolute alcohol,ether,petroleum ether. Immiscible with water.
Fysisk form Olie