Få mere at vide
Soy PC, TRC
Artikelnummer. 30417482
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417482 1 g
30409691 10 g
30414334 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30417482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6778051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97281-47-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-alpha-Phosphatidylcholine
Molekylær formel C42 H82 N O7 P
Mængde 1 g
Synonym Phosphatidylcholine from soy
InChI formel InChI=1S/C43H82NO7P/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)51-41(40-50-52(6,47)49-38-37-44(3,4)5)39-48-42(45)35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-2/h15,17,21-22,41H,6-14,16,18-20,23-40H2,1-5H3/b17-15-,22-21-
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=C)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
IUPAC navn 2-[[3-hexadecanoyloxy-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl]oxy-propoxy]-methylen-oxido-$l^{5}-fosfanyl]oxyethyl-trimethyl-ammonium
Molekylvægt (g/mol) 756.09
Formel vægt 755.5829