Få mere at vide
Gibco™ Soja 100
Beskrivelse
Det har høje koncentrationer af vitaminer og kulhydrater, som anbefales til dyrkning af en bred vifte af mikrobielle organismer såvel som forskellige pattedyrcellekulturapplikationer.
Soja 100 kan blandes med andre peptoner uden animalsk oprindelse, såsom hvede eller gær, når man leder efter erstatninger for peptoner af animalsk oprindelse.
Soja 100 er også en del af Gibco Peptone Preview Pak , som indeholder vores nye hvede-, bomulds-, soja- og gærpeptoner. Disse peptoner giver unikke ernæringsprofiler sammenlignet med andre cellekulturtilskud. Forhåndsvisningen Pak omfatter fem prøver på 100 gram* .
*De Gibco Peptone Preview Pak er ikke-GMP. Større GMP emballagestørrelser er tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Kultur Type | Pattedyr, insekt, mikrobiel |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Format | Flaske, spand |
| Til brug med (applikation) | Cellekultur og mikrobiel fermentering, vævskulturanvendelse |
| pH | 6,2 til 7,6 |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 100 g |
| Regulatorisk status | Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte administration til mennesker eller dyr |
| Vis mere |