Få mere at vide
Cytiva SOURCE™ 30Q kromatografimedie
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
50mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Beskrivelse
- Mono-størrelse μ30 m stiv polystyren/divinylbenzen polymermatrix, modificeret med kvaternære ammonium (Q) stærke anionbyttergrupper
- Lavt modtryk og høje flowhastigheder for høj produktivitet
- Høj kemisk stabilitet til en bred vifte af arbejdsforhold
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Alle almindelige ionbytterbuffere |
| Produkttype | Kilde 30Q kromatografimedier |
| Mængde | 50mL |
| Højde (engelsk) | 3,93 tommer |
| Højde (metrisk) | 100mm |
| Flowhastighed | 2000cm/hr. |
| Ligand type | Kvartær ammonium |
| Maks. Tryk | 145psi |
| pH-område | 2 til 12 |
| Partikelstørrelse | 30 μm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SOURCE 30Q, 50 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol