Få mere at vide
Cytiva SOURCE™ 15S kromatografimedie
Artikelnummer. 11510804 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11510804 50 ml 50ml
11520804 10 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11510804 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17094401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemisk stabil kationbytter til højopløsnings poleringsrensning af proteiner, peptider og oligonukleotider
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 15 μm
  • Ligand: sulfonatgruppe
  • Matrix: polystyren/divinylbenzen
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 2 til 13
  • Fås i 10 ml og 50 ml flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 ml
Stabilitet Stabil i almindelige ionbytterbuffere
Til brug med (applikation) Til højopløsnings poleringsrensning af proteiner, peptider og oligonukleotider
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Produkttype Kilde 15 S Media
Flowhastighed 400 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 15μ m
Højde (engelsk) Seng 3,93 tommer
Højde (metrisk) Seng 10 cm
Ionbyttertype Stærk kationudveksler
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix Polystyren/Divinylbenzen
pH-område 1 til 14
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol, 0,2 M natriumacetat
Ligand type Sulfonatgruppe
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SOURCE 15S, 50 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.