Få mere at vide
Cytiva SOURCE™ 15PHE Tricorn™ Kolonne for HIC
Artikelnummer. 10045324 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10045324 Ea. Hver
1 options
Artikelnummer. 10045324 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17518601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Indeholder
Tricorn kolonner har Valco beslag til AKTAdesign systemer og leveres med M6 stik til FPLC Systemer, instruktionsbog og to stoppropper fastgjort til søjlen
Forpakket kolonne til hurtig, præparativ hydrofob interaktionschromatografi af proteiner og oligonukleotider
  • 4,6/100 PEEK kolonne designet til høj opløsning i laboratorieskala og til optimeringsundersøgelser ved opskalering
  • Har phenyl (PHE) hydrofobe ligander koblet til en 15μ m monodispergeret stiv polystyren/divinylbenzen matrix
Ideel til afsluttende polering i en oprensningsproces
  • Velegnet til lav- til mellemtrykssystemer lige fra en peristaltisk pumpe til KTA™ designe systemer og FPLC™ SystemHøj ydeevne ved lavt modtryk, selv med høje prøvemængder på op til 25 mg protein
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Sengevolumen 1.7 mL
    Diameter (engelsk) Indre 0,181 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 4.6 mm
    Produkttype Kilde 15 PHE 4,6/100 PE kolonne
    Flowhastighed 150 til 900 cm/t
    Til brug med (applikation) Ideel til afsluttende polering i en rensningsproces
    Mængde Ea.
    Højde (engelsk) 3,93 tommer
    Højde (metrisk) 10 cm
    Inkluderer Tricorn søjle har valco fitting til AKTAdesign system og leveres med M6 connecto r til FPLC System, instruktionsbog og to stop stik fastgjort til søjlen
    Ligand type Phenyl
    Materiale PEEK
    Maks. Tryk 40 bar
    Partikelstørrelse 15 til 15μ m
    pH-område 2 til 12
    Support Type Polystyren/Divinylbenzen
    Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
    Vis mere Vis mindre
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • Source 15PHE 4.6/100 PE
    Signalord
    • Advarsel
    Farekategori
    • Brandfarlig væske Kategori 3
    Faresætning
    • H226-Brandfarlig væske og damp.
    Sikkerhedssætning
    • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
    • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol