Få mere at vide
Fisherbrand™ Lydbeskyttelsesdæksel til Elmasonic X-tra ST Ultralydsrensere
Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Ultralydsrens, Elmasonic Xtra ST 1400 H/1600 H
Ultralydsrens, Elmasonic Xtra ST 2500 H
Ultralydsrens, Elmasonic Xtra ST 600 H/800 H
Ultralydsrens, Elmastonic Xtra ST 300 H/500 H
missing translation for 'unitSize'
Hver
Specifications
Specifications
| Type | Lydbeskyttelsesdæksel |
| Til brug med (udstyr) | Ultralydsrens, Elmasonic Xtra ST 2500 H |
| Stil | Hængslet låg |
| Til brug med (applikation) | Støjreduktion for ultralydsrengøringsenheder |
| Materiale | Rustfrit stål |