Få mere at vide
Sotrastaurin, MedChemExpress
Beskrivelse
Sotrastaurin (AEB071) is a potent and orally-active pan-PKC inhibitor, with Kis of 0.22 nM, 0.64 nM, 0.95 nM, 1.8 nM, 2.1 nM and 3.2 nM for PKCθ, PKCβ, PKCα, PKCη, PKCδ and PKCε, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sotrastaurin |
| CAS | 425637-18-9 |
| Farve | Red |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H22N6O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | AEB071 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.03 mM) |
| SMIL | O=C(C(C1=C2C=CC=CC2=NC(N3CCN(C)CC3)=N1)=C4C5=CNC6=C5C=CC=C6)NC4=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.48 |
| Vis mere |