missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sotetsuflavone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16432589
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16432589 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16432589 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2199
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Sotetsuflavone is a potent inhibitor of DENV-NS5 RdRp (Dengue virus NS5 RNA-dependent RNA polymerase) with an IC50 of 0.16 uM, is the most active compound of this series .

Sotetsuflavone is a potent inhibitor of DENV-NS5 RdRp (Dengue virus NS5 RNA-dependent RNA polymerase) with an IC50 of 0.16 uM, is the most active compound of this series .

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sotetsuflavone
CAS 2608-21-1
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Mængde 1 mg
SMIL O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=C(C4=CC(C5=CC(C6=C(O)C=C(O)C=C6O5)=O)=CC=C4O)C(OC)=CC(O)=C13
Molekylvægt (g/mol) 552.48
Grad Research
Fysisk form Solid

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.