missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sotalol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sotalol |
| CAS | 3930-20-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H20 N2 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Methanesulfonamide','N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, Methanesulfonanilide','4'-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]- (8CI), N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide, (±)-Sotalol, 4'-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methanesulfonanilide, Beta-Cardone, DL-4-(2-Isopropylamino-1-hydroxyethyl)methanesulfonanilide, DL-Sotalol, Sotalol, dl-Sotalol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O3S/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | N-[4-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.36 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?