Få mere at vide
Sotalolhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sotalol Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 308.0961 |