Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Sotalol hydrochloride
Beskrivelse
Sotalol hydrochloride is a relatively potent pure β adrenergic antagonist, unique in possessing additional class III antiarrhythmic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride |
| CAS | 959-24-0 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighed | Soluble to 50mM in water |
| Mål | Non-selective Adrenergic beta Receptor Antagonists |
| Molekylær formel | C12H20N2O3S.HCl |
| Formel vægt | Observed MW: 308.82 |
| Renhed | 99% |
For Research Use Only