missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sotalol-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sotalol hydrochloride D6 (isopropyl-1,1,1,3,3,3-D6) |
| CAS | 1246820-85-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 2H6 H14 N2 O3 S . Cl H |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Sotalol D6 Hydrochloride (isopropyl-1,1,1,3,3,3 D6), Sotalol hydrochloride D6 (isopropyl-1,1,1,3,3,3-D6), Sotalol-D6 (isopropyl-1,1,1,3,3,3-D6) hydrochloride, N-[4-[2-(1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, Sotalol-d6 hydrochloride, N-[4-[1-Hydroxy-2-[[1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, 4'-[1-Hydroxy-2-(isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6-amino)ethyl]methanesulfonanilide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | N-[4-[2-(1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]phenyl]methanesulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.86 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?