Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 R Pro Centrifuger CTS™ Serie
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16873460
Skift visning
Spænding:
220/240 V
Artikelnummer. Spænding
16873460 220/240 V
1 options
Artikelnummer. 16873460 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75009018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164605.00 DKK
    158172.36 DKK / 1 sæt
    Spare 6432.64 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Sorvall™ X4 R Pro CTS Series Cell Therapy Package, der indeholder fabriksaccepttestdokumentation, hjælper dig med at opsætte processerne hurtigere, forblive kompatible, understøtte regulatoriske revisioner
De Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 R Pro Centrifuge Cell Therapy Systems (CTS™ ) Serien består af udstyr, dokumentation og certificeringer til at understøtte din god fremstillingspraksis (GMP ) behov. Overholdelsestjenester er tilgængelige for at sikre en rettidig og hurtig valideringsproces. Sorvall X4 R Pro Centrifuges (kølede bordmodeller) er designet til at hjælpe dig med at få udført din research hurtigere, konsekvent og med stærk pålidelighed. Bygget på grundlaget af kvalitet og pålidelighed, som du forventer af Thermo Scientific produkter, General Purpose Pro Centrifuges har funktioner, der kan tage dit arbejde til næste niveau.
Sorvall™ X4 R Pro CTS Centrifuger opfylder ikke kun dit behov for et væsentligt separationsudstyr, men giver dig også den nødvendige overholdelsesdokumentation og valideringstjenester.
  • Intuitiv berøringsskærm for hurtigere programmering
  • Enestående 4 L kapacitet med TX-1000 rotoren, der muliggør hurtig batchbehandling
  • Kør logdatadownload i et ikke-ændret PDF-format gennem USB port for at strømline processporbarhed
  • Planlægningsfunktioner og forebyggende vedligeholdelseskøer hjælper med at reducere nedetid for at undgå forsinkelse af cellebehandling og indvirkning på cellernes levedygtighed
  • ClickSeal™ Biocontainment Låg hjælper med at forhindre kontaminering
  • Kompatibel med almindelige cGMP- og renrumsdesinfektionsprocedurer som f.eks Steris VHP tør varmesterilisering
  • Fabriksgodkendelsestestdokumentation indeholder flere lovmæssige certifikater (overensstemmelseserklæring (CE), CSA og QMS certifikater, certifikater for miljøstatus), foreslået kundevedligeholdelsesplan og produktspecifik fabriksdokumentation (overensstemmelsescertifikat, tekniske specifikationer, udstyrstegninger, Porton Down-certifikat fra Public Health England)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeringer: EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15. Standarder: ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Volumen 4 L
Maks. RCF 25.830 x g (Microliter 30 x 2 rotor)
Maks. Hastighed 15,200 rpm (F21-48 x 2)
Produktlinje Sorvall
Kølet Ja
Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
Til brug med (udstyr) Rotorer
Inkluderer TX-1000 rotor, adaptere til 50 mL og 15 mL koniske røradaptere og 500 mL flaske, ClickSeal biocontainment låg, fabrik test accept dokumentation
Materiale Rustfrit stål, ABS-polycarbonatblanding
Rotor Cellekulturpakke inkluderer TX-1000 med spande, ClickSeal-låg, 15 ml og 50 ml koniske røradaptere
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Benchtop-centrifuge