Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall X4 og X4R Pro-centrifuger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16390758
Skift visning
Kølet:
Ja
Nej
Spænding:
208-240 V
220-240 V
Model-:
IVD-certificeret
Kun generel brug
Pakningsstørrelse:
1 enhed
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet Spænding Model- Pakningsstørrelse
16390758 Ja 220-240 V Kun generel brug -
16390718 Nej 208-240 V IVD-certificeret 1 enhed
16340728 Ja 220-240 V IVD-certificeret -
16300748 Nej 208-240 V Kun generel brug -
16350748 Ja 220-240 V Kun generel brug -
16310758 Ja 220-240 V IVD-certificeret -
16300768 Nej 220-240 V Kun generel brug -
16320778 Ja 220-240 V Kun generel brug -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16390758 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75016071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152930.00 DKK
    146234.83 DKK / 1 enheder
    Spare 6695.17 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Højt fodaftryk-til-kapacitet-forhold med en berøringsskærm i Pro-serien for hurtigere behandling og programmering, ideel til flerbrugsanvendelser, der kræver flere rotorvalg, hastigheder og programmeringskapacitet.
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 og X4R Pro-centrifuger til generelle formål giver høj præstation og alsidighed med en brugervenlig brugergrænseflade med farveberøringsskærm. Centrifugerne gør programmering let for hurtige resultater og giver nem adgang til og sporing af alle kørsler, rotorens levetid og centrifugens sundhed. Med op til 4L kapacitet tillader de spinning af 196 blodrør, 40x 50mL koniske rør og 96x 15mL koniske rør. Maksimal alsidighed opnås med 18 tilgængelige rotorer at vælge imellem og Thermo Scientific™ Auto-Lock™-rotorudskiftning for hurtigt at skifte mellem anvendelser.
Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker.
Cellekulturpakker inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal-bioindeslutningslåg og et sæt med fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere.
Blodrørspakker inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal-bioindeslutningslåg og et sæt med fire 5/7 mL og 9/10 mL blodrørsadaptere.
Enkel betjening og design
  • Intuitiv farveberøringsskærm til hurtig programmering, centrifuge-sundhedsovervågning og lagring af op til 100 programmer
  • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
  • Detaljerede driftsoplysninger, inklusive visning af indstillede og faktiske parametre, maksimerer ydeevnen og temperaturpræcisionen for forbedret prøvebeskyttelse
  • Juster nemt hastighed, tid og temperatur, selv under kørslen, med det praktiske tastatur til direkte input
  • Innovativ låglåseteknologi muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for nem lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
  • Et dobbelt temperaturstyringssystem viser lufttemperaturen i kammeret samt prøvetemperaturen, hvilket sikrer nøjagtig kontrol af prøvetemperaturen under kørslen
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III-rotorsystem
  • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer
  • Sparer tid ved skift mellem anvendelser
  • Nem adgang til kammeret muliggør hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid
Thermo Scientific™ ClickSeal™-spandforseglingssystem:
  • Bioindeslutningssystemet forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
  • Handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd
  • Certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
Thermo Scientific™ SMARTSpin™-teknologi
  • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed
  • Optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser
Pladsbesparende design
  • Kompakt størrelse sparer arbejdsplads på bordpladen eller gulvet
  • Ergonomisk højde og buet design sikrer komfortabel prøvehåndtering og rengøring af enheden
Energieffektiv
  • Designet sparer op til 40 % af energien på industristandardprotokoller såsom blodseparationer eller konisk rørbehandling
  • Programmerbar start og stop af centrifugekompressoren kan spare både tid og energi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC del 15
Controller type Mikroprocessor
Volumen 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør
Produktlinje Sorvall
Kølet Ja
Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
Inkluderer Trykt engelsk brugermanual, USB-nøgle med brugermanual på 28 sprog, korrosionsbestandig olie (70009824), netledning til det pågældende lands forsyningsspænding, overensstemmelseserklæring
Materiale Se individuelle data for centrifuge, rotor og tilbehør
Hukommelse Gemmer op til 100 hændelser og programmer
Model- Kun generel brug
Profil (acceleration/bremsning) Valg af 9 accel./10 decel. hastigheder
Programlagring Op til 100 programmer, inklusive flertrinsprogrammering via berøringsskærmen; Inklusive programmerbare puls-muligheder
Rotor Cellekulturpakke inkluderer TX-1000 med spande, ClickSeal-låg, 15 ml og 50 ml koniske røradaptere
Rotor medfølger Ja
Køretid Op til 99 timer. 59 min. 59 sek.
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Stopur Mulighed for at tælle op eller ned og indstille Ved start eller Ved hastighed
Ventileret Nej
garanti Centrifuge: 5 år begrænset, Rotor: Se manualen
Nettovægt Se de enkelte komponenter i pakken
Elektriske krav 220V-240V 50Hz/230V 60Hz
Spænding 220-240 V
Frekvens 50/60 Hz
Brug af laboratorium/renrum Renrumskompatibilitet i klasse ISO 7 i henhold til DIN EN ISO 14644-1
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +40 °C, ±2 °C
Display Type Fuldskærmsgrænseflade Color Touch