Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ Ultracentrifuge-serien
Artikelnummer. p-6193147
Skift visning
Oversigt:
Sorvall WX 100+ ultracentrifuge
Sorvall WX 80+ ultracentrifuge
Sorvall WX 90+ ultracentrifuge
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15362177 Sorvall WX 100+ ultracentrifuge Hver
15352177 Sorvall WX 90+ ultracentrifuge Hver
15342177 Sorvall WX 80+ ultracentrifuge Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15362177 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75000100
Maksimer pladsen i dit laboratorium med den lille Thermo Scientific ™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuge-serie, som roterer —op til 100.000 o/min.
Maksimer pladsen i dit laboratorium med den lille Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuge-serie. Disse Sorvall WX+ ultracentrifuger, der roterer op til 100.000 o/min., leverer den hastighed og ydeevne, der kræves til dine højtydende behandlingsanvendelser. De lette og robuste Thermo Scientific™ Fiberlite™-kulfiberrotorer behøver ikke at blive reduceret over tid, og en intuitiv, let tilgængelig berøringsskærm og ubalancetolerance fremskynder kørselsopsætningen.
  • Fås i modeller med 80.000, 90.000 og 100.000 o/min., der tilbyder RCF op til 802.000 x g.
  • Det lille fodaftryk er ideelt til laboratorier, hvor pladsen er begrænset, mens en lav højde (86,3 cm) gør det nemt at fylde og tømme rotoren
  • Designet uden bolt forenkler installationen og fleksibiliteten til at flytte den inden for et anlæg
  • Det selvlåsende rotorsystem giver tillid til, at rotoren låses automatisk og sikkert
  • En intuitiv LCD-berøringsskærm i fuld farve gør betjening og programmering enkel. Dette grafiske display, der er nemt at navigere på, er placeret foran på instrumentet, og det giver hurtig adgang til alle funktioner og menuer.
  • Overvåg instrumentstatus fra hele laboratoriet med Stat Light, som er vores flerfarvede, programmerbare 47 cm lange LED-stang, der er monteret foran på instrumentet for nem synlighed
  • Automatisk rørbalancekompensation accelererer prøveforberedelsen ved at tillade visuel prøvebalancering op til 5 mm
Den omfattende rotorportefølje til Sorvall WX+ ultracentrifuge-serien understøtter laboratorieudstyr fra mikrorør til 250 ml flasker, –hvilket giver anvendelsesfleksibilitet, efterhånden som dit laboratoriums ’forskningsfokus udvikler sig.
Vælg Fiberlite-kulfiberrotorer for uovertruffen holdbarhed og høj ydeevne.
  • Robustheden giver strukturel integritet, hvilket eliminerer behovet for at nedsætte eller begrænse hastigheden over rotorens levetid
  • Det korrosionsbestandige design beskytter mod skader på grund af fugt, kemikalier, alkaliske opløsninger eller andre salte i laboratoriet
  • Lette rotorer forbedrer ergonomien for et sikrere arbejdsmiljø og minimerer risikoen for beskadigelse af centrifugeudstyr
  • Kan repareres
  • En sikker investering, understøttet af 15 års garanti†
Vores Sorvall WX+ ultracentrifuger optimerer dit eksisterende rotorlager ved at være kompatible med ultrarotorer fra de fleste større producenter. Spørg din salgsrepræsentant om flere detaljer.
Fuldend dit Sorvall WX+ ultracentrifugesystem med et alsidigt udvalg af ultracentrifugerør, og beskyt din investering med omfattende service- og supporttilbud.
† Med forbehold af Thermo Fisher Scientifics begrænsede standardgaranti. Se thermoscientific.com eller kontakt din salgsrepræsentant for at få detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Hastighed 100,000 rpm
Maks. RCF 802.000 x g (T-890-rotor)
Kølet Ja
Strømstyrke 16/20 A
Varmeoutput 1 kW eller derunder
Højde (engelsk) Udvendig 34,6 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 88 cm
Længde (engelsk) Eksteriør 27,2 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 69 cm
Støjniveau 51 dBA (kører ved indstillet hastighed, under intern testtilstand) målt 1 m foran instrumentet
Type køleskabssystem Termomodul kølesystem (CFC/HCFC/HFC-fri), solid-state termoelektrisk køling (CFC-fri)
Bredde (engelsk) Udvendig 31,1 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 79 cm
Oversigt Sorvall WX 100+ ultracentrifuge
Certificeringer/compliance CE og cCSAus
Volumen 6 x 250 mL
Fase Ental
Dimensioner (HWD) 34,6 x 31,1 x 27,2 tommer (88 x 79 x 69 cm)
Nettovægt 859.8 lb. (390 kg)
Programlagring 1000 programmer med trinkørsler
Standarder CE og cCSAus
Produktlinje Sorvall
Omgivelsestemperatur Driftsområde 10 °C til 30 °C
Profil (acceleration/bremsning) 10/11 (10 og friløb)
Elektriske krav 208/240 V 50/60 Hz
Hastighedskontrol nøjagtighed +2 rpm
Produkttype Gulvstående centrifuge
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.