Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ Ultracentrifuge-serien
Beskrivelse
Maksimer pladsen i dit laboratorium med den lille Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuge-serie. Disse Sorvall WX+ ultracentrifuger, der roterer op til 100.000 o/min., leverer den hastighed og ydeevne, der kræves til dine højtydende behandlingsanvendelser. De lette og robuste Thermo Scientific™ Fiberlite™-kulfiberrotorer behøver ikke at blive reduceret over tid, og en intuitiv, let tilgængelig berøringsskærm og ubalancetolerance fremskynder kørselsopsætningen.
- Fås i modeller med 80.000, 90.000 og 100.000 o/min., der tilbyder RCF op til 802.000 x g.
- Det lille fodaftryk er ideelt til laboratorier, hvor pladsen er begrænset, mens en lav højde (86,3 cm) gør det nemt at fylde og tømme rotoren
- Designet uden bolt forenkler installationen og fleksibiliteten til at flytte den inden for et anlæg
- Det selvlåsende rotorsystem giver tillid til, at rotoren låses automatisk og sikkert
- En intuitiv LCD-berøringsskærm i fuld farve gør betjening og programmering enkel. Dette grafiske display, der er nemt at navigere på, er placeret foran på instrumentet, og det giver hurtig adgang til alle funktioner og menuer.
- Overvåg instrumentstatus fra hele laboratoriet med Stat Light, som er vores flerfarvede, programmerbare 47 cm lange LED-stang, der er monteret foran på instrumentet for nem synlighed
- Automatisk rørbalancekompensation accelererer prøveforberedelsen ved at tillade visuel prøvebalancering op til 5 mm
Den omfattende rotorportefølje til Sorvall WX+ ultracentrifuge-serien understøtter laboratorieudstyr fra mikrorør til 250 ml flasker, –hvilket giver anvendelsesfleksibilitet, efterhånden som dit laboratoriums ’forskningsfokus udvikler sig.
Vælg Fiberlite-kulfiberrotorer for uovertruffen holdbarhed og høj ydeevne.
- Robustheden giver strukturel integritet, hvilket eliminerer behovet for at nedsætte eller begrænse hastigheden over rotorens levetid
- Det korrosionsbestandige design beskytter mod skader på grund af fugt, kemikalier, alkaliske opløsninger eller andre salte i laboratoriet
- Lette rotorer forbedrer ergonomien for et sikrere arbejdsmiljø og minimerer risikoen for beskadigelse af centrifugeudstyr
- Kan repareres
- En sikker investering, understøttet af 15 års garanti†
Vores Sorvall WX+ ultracentrifuger optimerer dit eksisterende rotorlager ved at være kompatible med ultrarotorer fra de fleste større producenter. Spørg din salgsrepræsentant om flere detaljer.
Fuldend dit Sorvall WX+ ultracentrifugesystem med et alsidigt udvalg af ultracentrifugerør, og beskyt din investering med omfattende service- og supporttilbud.
† Med forbehold af Thermo Fisher Scientifics begrænsede standardgaranti. Se thermoscientific.com eller kontakt din salgsrepræsentant for at få detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Hastighed | 80,000 rpm |
| Maks. RCF | 546.883 x g (T-890-rotor) |
| Elektriske krav | 208/240 V 50/60 Hz |
| Profil (acceleration/bremsning) | 10/11 (10 og friløb) |
| Type | Gulvstående centrifuge |
| Kølet | Ja |
| Strømstyrke | 16/20 A |
| Kontrolhastighedsnøjagtighed | ±2 o/min. |
| Varmeoutput | 1 kW eller derunder |
| Højde (engelsk) Udvendig | 34,6 tommer |
| Vis mere |