Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 FR gulvstående kølecentrifuge
Artikelnummer. 15790818
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Elektriske krav Pakningsstørrelse
15790818 230 V 60 Hz Hver
1 options
Artikelnummer. 15790818 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007208
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Spar værdifuld bordplads i dit laboratorium med Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 FR gulvstående kølecentrifuge.
Opfyld behov for kliniske og forskningsmæssige protokoller med Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 FR. Denne gulvstående, nedkølede centrifuge tilbyder forbedret ergonomi og sparer værdifuld bordplads i dit laboratorium. Sorvall ST8 FR har en enestående kapacitet i et kompakt design med en smart, enkel grænseflade og fleksibiliteten til at understøtte adskillige anvendelser.
Innovative teknologier:
  • Sikker Thermo Scientific™ Auto-Lock™-rotorudskiftning på så lidt som tre sekunder giver problemfri rotorinstallation og -fjernelse og fri adgang til kammeret for nem rengøring.
  • Bio-forseglingsmuligheder, herunder certificeret† Thermo Scientific™ ClickSeal™-låg, tilbyder handskevenlig betjening med én hånd.
  • CRC-frit kølesystem
  • Maksimeret swing-out-kapacitet op til 8 x 50 ml koniske rør, 24 x 5/7 ml blodrør, mikroplader og mikrorør, alt sammen i én alsidig centrifuge
  • Fleksibilitet med fast vinkel til at spinde 50 ml koniske rør ved over 12.000 x g eller et bredt udvalg af mikrorør ved hastigheder op til 30.279 x g
Brugervenlig ydeevne:
  • Lave støjniveauer, inklusive kun 52 dBA ved en effekt på 17.850 o/min./30.279 x g, for at sikre et fredeligt laboratorium
  • One-touch-betjening med forudgemte protokoller
  • Meget synligt baggrundsbelyst display giver nem læsning af parametre på tværs af laboratoriet
  • Handske- og vaskemiddelvenlig brugergrænseflade
  • Flersprogede instruktioner tilbydes på engelsk, hollandsk, fransk, tysk, italiensk, russisk og spansk om programmering, kørselsbetingelser, advarsler og servicemeddelelser
  • Centrifugen er i overensstemmelse med de seneste kliniske og sikkerhedsmæssige standarder såsom UL, CE og IVD
Kliniske anvendelser:
  • Kører op til 24 x 5/7 ml blodrør ad gangen i en svingende spandkonfiguration
  • Overholder de seneste kliniske og sikkerhedsmæssige standarder
Forskningsanvendelser:
  • 8 x 50 ml svingende spandrotorkapacitet, fire mikroplader, 48 mikrorør eller 30 filtreringskolonner til forskningsbehov
  • Auto-Lock-rotorudskiftning for anvendelsesfleksibilitet, så der kan skiftes – fra 50 ml rør til mikroplader til et mikrorør uden besvær
†Bioindeslutningscertificering af Public Health England, Porton Down, UK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type Mikroprocessor
Certificeringer/compliance IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-listet/CE-mærket/IVD-kompatibel/bioindeslutningscertificeret af Public Health England, Porton Down, UK
Oversigt Sorvall ST 8FR gulvstående kompaktcentrifuge, nedkølet
Volumen 4 x 145 mL (med TX-150-rotor), 6 x 50 mL (med HIGHConic-rotor)
Maks. Hastighed 4.500 o/min. (TX-150-rotor), 17.850 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor)
Kølet Ja
Maks. RCF 3.260 x g (TX-150-rotor); 30.279 x g (MicroClick 24 x 2 rotor)
Længde (engelsk) Eksteriør 20,5 tommer
Højde (engelsk) Åbent låg 45,6 til 47,6 tommer (justerbar)
Højde (metrisk) Udvendig 79 til 84 cm
Højde (engelsk) Udvendig 30,7 til 32,7 tommer (justerbar)
Højde (metrisk) Åbent låg 117 til 122 cm
Længde (metrisk) Udvendig 52 cm
Støjniveau <52 dBA (med MicroClick 24 x 2 rotor); <56 dBA med alle rotorer
Sikkerhedsfunktioner Auto-Lock-rotorudskiftningssystem, SMARTSpin-ubalancedetektionssystem, certificerede ClickSeal-bioindeslutningslåg
Watt 850 w
Bredde (engelsk) Udvendig 18,3 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 47 cm
Dimensioner (HWD) 30,7 til 32,7 x 18,3 x 20,5 tommer (79 til 84 x 47 x 52 cm)
Drive System Direkte, børsteløs induktion
Nettovægt 191 lb. (87 kg)
Programlagring 3 direkte programknapper, plus 96 yderligere programmer tilgængelige via mappe, alle med et alfanumerisk programnavn
Køretid 99 timer og 59 min., kontinuerlig
Profil (acceleration/bremsning) 2 (standard og blød)
Elektriske krav 230 V 60 Hz
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +40 °C