Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall ST4 Plus-centrifugeserien
Artikelnummer. 16300728
Skift visning
Spænding:
208/240 V
220/240 V
Rotor medfølger:
Ja
Nej
Model-:
Sorvall ST4 Plus
Sorvall ST4 Plus, TX-1000 cellekulturpakke
Sorvall ST4 Plus-MD
Sorvall ST4R Plus
Sorvall ST4R Plus, TX-1000 cellekulturpakke
Sorvall ST4R Plus, TX-750 cellekulturpakke
Sorvall ST4R Plus-MD
Sorvall ST4R Plus-MD, TX-1000 blodrørspakke
Sorvall ST4R Plus-MD, TX-750 blodrørspakke
Pakningsstørrelse:
1 enhed
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spænding Rotor medfølger Model- Pakningsstørrelse
16300728 208/240 V Nej Sorvall ST4 Plus-MD -
16360728 220/240 V Nej Sorvall ST4R Plus-MD -
16310748 208/240 V Nej Sorvall ST4 Plus -
16360748 220/240 V Nej Sorvall ST4R Plus -
16330758 220/240 V Ja Sorvall ST4R Plus-MD, TX-1000 blodrørspakke -
16310768 220/240 V Ja Sorvall ST4R Plus, TX-1000 cellekulturpakke 1 enhed
16320768 208/240 V Ja Sorvall ST4 Plus, TX-1000 cellekulturpakke -
16380768 220/240 V Ja Sorvall ST4R Plus-MD, TX-750 blodrørspakke -
16330778 220/240 V Ja Sorvall ST4R Plus, TX-750 cellekulturpakke 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16300728 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75009509
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Hurtigere behandling af flere prøver med et højt kapacitet-til-fodaftryk-forhold og en enkel programmeringsgrænseflade, plus fleksibiliteten til at køre de fleste rør og flasker på én centrifuge.
ST4/ST4R Plus-seriens centrifuger leveres som standard med et brugervenligt tastatur og et LCD-display med høj kontrast. Denne højkapacitets og alsidige enhed tilbyder en ensartet præstation og er ideel til rutinemæssige anvendelser. Skift hurtigt og sikkert mellem 13 unikke rotormuligheder med den værktøjsløse Auto-Lock-rotorudveksling. Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker.
Cellekulturpakker inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal-bioindeslutningslåg og et sæt med fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere.
Blodrørspakker inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal-bioindeslutningslåg og et sæt med fire 5/7 mL og 9/10 mL blodrørsadaptere.
Let at bruge:
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne.
  • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse af én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III-rotorsystem:
  • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer.
  • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser.
  • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid.
Thermo Scientific™ ClickSeal™-spandforseglingssystem:
  • Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
  • Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd.
  • Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™-teknologi
  • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
  • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
Pladsbesparende design:
  • Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
  • Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC del 15
Controller type Mikroprocessor
Volumen 196 x 5/7 mL blodrør, 148 x 9/10 mL blodrør, 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør, 6 mikroplader, 4 x 1000 mL bioflasker (med TX-1000-rotorer)
Maks. RCF 25.830 x g fast vinkel (med 30 x 2 mL rotor), 5.590 x g swing-out (med BIOShield 1000A-rotor)
Produktlinje Sorvall
Kølet Nej
Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
Til brug med (udstyr) Køb af Thermo Scientific-rotor og tilbehør, der kræves til drift
Inkluderer centrifugen indeholder følgende i pakken: trykt engelsk brugermanual, USB-nøgle med brugermanual på 28 sprog, korrosionsbestandig olie (70009824), netledning til det pågældende lands forsyningsspænding, overensstemmelseserklæring
Materiale Forside, top og sider er af plast (PC-ABS) malet med 2K-lak (PUR baseret), metalhuset er lavet af koldvalset stål med pulvermaling (struktureret), centrifugeskålen er korrosionsbestandig med høj varmeledningsevne (RUSTFRIT STÅL 1.4301 KOLDTVALSET). Enhedens fødder er af gummi.
Model- Sorvall ST4 Plus-MD
Støjniveau <64 dB(A) Rotor F15-8x50c; 14500 o/min.
Profil (acceleration/bremsning) Valg af 9 accel./10 decel. hastigheder
Programlagring Op til 6 programmer via LCD-brugergrænsefladeknapper
Rotor 13 rotormuligheder tilgængelige, rotor sælges separat
Rotor medfølger Nej
Køretid Op til 9 timer. 59 min.
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Stopur Mulighed for at tælle op eller ned
garanti 5 års begrænset
Mål (L x B x H) Udvendig 690 x 566 x 362 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 27,2 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 690 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 22,3 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 566 mm
Højde (engelsk) Udvendig 14,2 tommer
Højde (engelsk) Udvendigt låg Åbent 33,9 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 362 mm
Højde (metrisk) udvendigt låg åbent 861 mm
Dybde (engelsk) 27,2 tommer
Dybde (metrisk) 690 mm
Nettovægt 89 kg
Elektriske krav 208/240 V 50/60 Hz
Spænding 208/240 V
Watt 1600 w
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Benchtop-centrifuge
Display Type Lys LCD-brugergrænseflade med trykknapper