Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall ST1 R Plus, 208-240V TX-400-cellekulturpakke
Artikelnummer. 17122459
Artikelnummer. 17122459 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75016029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110795.00 DKK
    105945.64 DKK / 1 sæt
    Spare 4849.36 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spild ingen tid med at finde de rigtige varenumre til din anvendelse! Den anvendelsesdrevne centrifugepakke sikrer bekvem, hurtig bestilling af alle komponenter, der er nødvendige for at køre en specifik protokol.
Spild ingen tid med at finde de rigtige varenumre til din anvendelse! Den anvendelsesdrevne centrifugepakke sikrer bekvem, hurtig bestilling af alle komponenter, der er nødvendige for at køre en specifik protokol. Kør 16 x 50 mL koniske rør under bioindeslutningscertificerede låg. Indeholder centrifuge, TX-400-rotor, spande, bioindeslutningslåg, 50 mL koniske adaptere (maksimal kapacitet 16 x 50 mL), 15 mL konisk adapter (maksimal kapacitet 36 x 15 mL).
Let at bruge:
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne.
  • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse af én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III-rotorsystem:
  • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer.
  • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser.
  • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid.
Thermo Scientific™ ClickSeal™-spandforseglingssystem:
  • Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
  • Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd.
  • Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™-teknologi:
  • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
  • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
Pladsbesparende design:
  • Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
  • Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Drive System Direkte, børsteløs induktionsmotor med lav profil og valg af 9 accelerationer samt 10 decelerationshastigheder
Inkluderer Varenumre i pakken 75009880 (centrifuge), 75003181 (rotor), 75003655 (sæt med spande), 75003656 (låg), 75003682 (sæt med adaptere), 75003683 (sæt med adaptere)
Produkttype Universalcentrifugeserie