Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Small Benchtop-centrifuge
Artikelnummer. 15290436
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Kølet:
Ja
Nej
Oversigt:
Sorvall ST 8 Small Benchtop-centrifuge
Sorvall ST 8R Small Benchtop-centrifuge
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Kølet Oversigt
15290436 230 V 50/60 Hz Ja Sorvall ST 8R Small Benchtop-centrifuge
15135233 230 V 50/60 Hz Nej Sorvall ST 8 Small Benchtop-centrifuge
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15290436 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Imødekomme plads-, kliniske og forskningsmæssige protokale behov med den kompakte og innovative Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8-lille bænkcentrifuge. Rotorer og skovle sælges separat.
Opfyld behov for kliniske og forskningsmæssige protokoller med Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8-serien af centrifuger - fås som ventilerede og kølede modeller. En gulvstående køleversion fås også (Sorvall ST 8 FR). Disse centrifuger giver enestående kapacitet i et kompakt design med en smart, enkel grænseflade og fleksibiliteten til at understøtte adskillige anvendelser.
Innovative teknologier:
  • Sikker Thermo Scientific™ Auto-Lock™-rotorudskiftning på så lidt som tre sekunder giver problemfri rotorinstallation og -fjernelse og fri adgang til kammeret for nem rengøring.
  • Bio-forseglingsmuligheder, herunder certificeret† Thermo Scientific™ ClickSeal™-låg, tilbyder handskevenlig betjening med én hånd.
    • Maksimeret swing-out-kapacitet op til 8 x 50 ml koniske rør, 24 x 5/7 ml blodrør, mikroplader og mikrorør, alt sammen i én alsidig centrifuge
    • Fleksibilitet med fast vinkel til at spinde 50 ml koniske rør ved over 12.000 x g eller et bredt udvalg af mikrorør ved hastigheder op til 30.279 x g
Brugervenlig ydeevne:
  • Lave støjniveauer, inklusive kun 52 dBA ved en effekt på 17.850 o/min./30.279 x g (med en Sorvall ST 8R-centrifuge), for at sikre et fredeligt laboratorium
  • One-touch-betjening med forudgemte protokoller
  • Meget synligt baggrundsbelyst display giver nem læsning af parametre på tværs af laboratoriet
  • Handske- og vaskemiddelvenlig brugergrænseflade
  • Flersprogede instruktioner tilbydes på engelsk, hollandsk, fransk, tysk, italiensk, russisk og spansk om programmering, kørselsbetingelser, advarsler og servicemeddelelser
  • Centrifugen er i overensstemmelse med de seneste kliniske og sikkerhedsmæssige standarder såsom UL, CE og IVD
Kliniske anvendelser:
  • Kører op til 24 x 5/7 ml blodrør ad gangen i en svingende spandkonfiguration
  • Overholder de seneste kliniske og sikkerhedsmæssige standarder
Forskningsanvendelser:
  • 8 x 50 ml svingende spandrotorkapacitet, fire mikroplader eller 30 filtreringskolonner til forskningsbehov
  • Auto-Lock-rotorudskiftning for anvendelsesfleksibilitet, så der kan skiftes —fra 50 ml rør til en mikroplade til mikrorør uden besvær
†Bioindeslutningscertificering af Public Health England, Porton Down, UK
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Maks. Hastighed 4.500 o/min. (TX-150-rotor), 17.850 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor)
Maks. RCF 3.260 x g (TX-150-rotor); 30.279 x g (MicroClick 24 x 2 rotor)
Kølet Ja
Højde (engelsk) Udvendig 12,6 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 32 cm
Længde (engelsk) Eksteriør 26,4 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 67 cm
Støjniveau <52 dB(A) (med MicroClick 24 x 2 rotor); <56 dB(A) med alle rotorer
Sikkerhedsfunktioner Auto-Lock-rotorudskiftningssystem, SMARTSpin-ubalancedetektionssystem, certificerede ClickSeal-bioindeslutningslåg
Bredde (engelsk) Udvendig 18,1 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 46 cm
Watt 750 w
Certificeringer/compliance IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-listet/CE-mærket/IVD-kompatibel/bioindeslutningscertificeret af Public Health England, Porton Down, UK
Inkluderer ST 8-centrifuge. (Rotorer og spande sælges separat.)
Oversigt Sorvall ST 8R Small Benchtop-centrifuge
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Controller type Mikroprocessor
Rotor medfølger Nej
Dimensioner (HWD) 12,6 x 18,1 x 26,4 tommer (32 x 46 x 67 cm)
Drive System Direkte børsteløs induktion
Nettovægt 156 lb. (71 kg)
Programlagring 3 direkte programknapper, plus 96 yderligere programmer tilgængelige via mappe, alle med et alfanumerisk programnavn
Køretid 99 timer. 59 min., kontinuerlig
Produktlinje Sorvall
Højde (engelsk) Udvendigt låg Åbent 27,5 tommer
Profil (acceleration/bremsning) 2 (standard og blød)
Frekvens 50/60 Hz
Højde (metrisk) udvendigt låg åbent 70 cm
Rotor TX-150
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +40 °C
Vis mere Vis mindre
BEMÆRK:
Rotorer og spande skal købes separat.