Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Small Benchtop-centrifuge
Artikelnummer. 15135233
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Kølet:
Ja
Nej
Oversigt:
Sorvall ST 8 Small Benchtop-centrifuge
Sorvall ST 8R Small Benchtop-centrifuge
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Kølet Oversigt
15135233 230 V 50/60 Hz Nej Sorvall ST 8 Small Benchtop-centrifuge
15290436 230 V 50/60 Hz Ja Sorvall ST 8R Small Benchtop-centrifuge
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15135233 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Imødekomme plads-, kliniske og forskningsmæssige protokale behov med den kompakte og innovative Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8-lille bænkcentrifuge. Rotorer og skovle sælges separat.
Opfyld behov for kliniske og forskningsmæssige protokoller med Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8-serien af centrifuger - fås som ventilerede og kølede modeller. En gulvstående køleversion fås også (Sorvall ST 8 FR). Disse centrifuger giver enestående kapacitet i et kompakt design med en smart, enkel grænseflade og fleksibiliteten til at understøtte adskillige anvendelser.
De vigtigste funktioner:
  • Sikker Thermo Scientific™ Auto-Lock™-rotorudskiftning på så lidt som tre sekunder giver problemfri rotorinstallation og -fjernelse og fri adgang til kammeret for nem rengøring.
  • Bio-forseglingsmuligheder, herunder certificeret† ClickSeal™-låg, tilbyder handskevenlig betjening med én hånd.
  • Centrifugen er fremstillet med kvalitetsmaterialer, der giver bred kemisk resistens med enestående styrke for holdbarhed og pålidelighed.
Advantages:
  • Støjsvag drift (mindre end 61 dBA) giver et sikkert, stressfrit miljø.
  • One-touch-betjening med forudgemte protokoller og adgangskodebeskyttelse er tilgængelig.
  • Meget synligt baggrundsbelyst display giver nem læsning af parametre på tværs af laboratoriet.
  • Centrifugen er handske- og rengøringsmiddelvenlig.
  • Flersprogede instruktioner tilbydes på engelsk, hollandsk, fransk, tysk, italiensk, russisk og spansk om programmering, kørselsbetingelser, advarsler og servicemeddelelser.
  • Centrifugen er i overensstemmelse med de seneste kliniske og sikkerhedsmæssige standarder såsom UL, CE og IVD‡.
Kliniske anvendelser:
  • Kører op til 24 x 5/7 ml blodrør ad gangen i en svingende spandkonfiguration
  • Har udvidede programmeringsmuligheder, herunder adgangskodebeskyttelse
  • Forenkler rengøringen med Auto-Lock-rotorudskiftning
  • Overholder de seneste kliniske og sikkerhedsmæssige standarder
Forskningsanvendelser:
  • 8 x 50 ml svingende spandrotorkapacitet, fire mikroplader eller 30 filtreringskolonner til forskningsbehov
  • Auto-Lock-rotorudskiftning for anvendelsesfleksibilitet, så der kan skiftes fra 50 ml rør til en mikroplade til mikrorør uden besvær
†Bioindeslutningscertificering af Public Health Laboratory Service, Microbiology Services, Porton Down, Storbritannien
‡ IVD-kompatibel med direktiv 98/79/EC, hvis den bruges sammen med hæmatokritrotoren og dens tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Maks. Hastighed 4.500 o/min. (TX-150 rotor), 16.000 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor)
Maks. RCF 3.260 x g (TX-150-rotor); 24.328 x g (MicroClick 24 x 2 rotor)
Kølet Nej
Højde (engelsk) Udvendig 12,2 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 31 cm
Længde (engelsk) Eksteriør 18,9 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 48 cm
Støjniveau <58 dB(A) (med TX-150 rotor); <61 dB(A) (med MicroClick 24 x 2 rotor)
Sikkerhedsfunktioner Auto-Lock-rotorudskiftningssystem, SMARTSpin-ubalancedetektionssystem, certificerede ClickSeal-bioindeslutningslåg
Bredde (engelsk) Udvendig 14,6 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 37 cm
Watt 310 w
Certificeringer/compliance IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-listet/CE-mærket/IVD-kompatibel/bioindeslutningscertificeret af Public Health England, Porton Down, UK
Inkluderer ST 8-centrifuge. (Rotorer og spande sælges separat.)
Oversigt Sorvall ST 8 Small Benchtop-centrifuge
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Controller type Mikroprocessor
Rotor medfølger Nej
Dimensioner (HWD) 12,2 x 14,6 x 18,9 tommer (31 x 37 x 48 cm)
Drive System Direkte børsteløs induktion
Programlagring 4 protokoller via direkte adgangsnøgle, med mulighed for navngivning og adgangskodebeskyttelse
Køretid 99 timer. 59 min., kontinuerlig
Produktlinje Sorvall
Højde (engelsk) Udvendigt låg Åbent 26,8 tommer
Profil (acceleration/bremsning) 2 (standard og blød)
Frekvens 50/60 Hz
Højde (metrisk) udvendigt låg åbent 67 cm
Rotor TX-150
Spænding 230 V
Show More Show Less
BEMÆRK:
Rotorer og spande skal købes separat.