Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Series Gulvmodel Micro-Ultracentrifuge
Description
Udfør flere højkapacitetseksperimenter på kortere tid med Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Series Gulvmodel Micro-Ultracentrifuge. Avanceret teknologi kombinerer højhastighedsydelse, alsidig rotorkapacitet og et kompakt fodaftryk. Denne ultracentrifuge har fremragende behandlingskapacitet og prøveseparationsydelse op til 1.048.000 xg.
Høje hastigheder og lave K-faktorer:
- 150.000 rpm eller 120.000 rpm maksimale hastigheder med optimeret rotordesign giver kortere samlede centrifugeringstider
Kompakt og personlig:
- Lille 0,53 kvm (5,7 kvm) fodaftryk for bekvemmelighed i laboratoriet uden at optage værdifuld gulvplads
Stille drift:
- Støjniveauer under 45dBA; arbejde ved siden af den uden at høre den køre
Alsidig ydeevne:
- Bredt udvalg af rotorer og rørvolumener, der understøtter et væld af forskellige prøvekrav
Robust pålidelighed
- Vedligeholdelsesfrit børsteløst drivsystem og beskyttelse mod rotorubalance sikrer pålidelig ydeevne
Bestillingsoplysninger:
For at imødekomme hele spektret af applikationer til behandling af små mængder, Sorvall MX Plus rummer rør fra 0,2 til 30 ml med et udvalg af rotorer såsom fastvinklet, svingende skovl og lodrette rotorer. Alle rotorer sælges separat.
Anbefalet til:
- Virus (HIV, SRSV, rotavirus)
- Cellulære organeller (ribosomer, mitokondrier, mikrosomer)
- Lipoproteiner
- Nanopartikler
- Nukleinsyrer
Specifications
Specifications
| Maks. Hastighed | 150,000 rpm |
| Maks. RCF | 1,048,680 x g |
| Kølet | Ja |
| Strømstyrke | 6 A |
| Varmeoutput | 0.7 kW |
| Højde (engelsk) Udvendig | 39,4 tommer (Panel åbent), 33,5 tommer. (Panel lukket) |
| Højde (metrisk) Udvendig | 100 cm (panel åbent), 85 cm (panel lukket) |
| Støjniveau | <45 dBA |
| Type køleskabssystem | Termoelektrisk køling til faste stoffer |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 17,3 tommer. |
| Show More |