Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Series Gulvmodel Micro-Ultracentrifuge
Artikelnummer. 15304482
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Oversigt:
Sorvall MX 120 Plus Micro-Ultracentrifuge
Sorvall MX 150 Plus Micro-Ultracentrifuge
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15304482
Brand: Thermo Scientific™ 50135648
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Udfør flere højkapacitetseksperimenter på kortere tid med Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Series Gulvmodel Micro-Ultracentrifuge.
Udfør flere højkapacitetseksperimenter på kortere tid med Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Series Gulvmodel Micro-Ultracentrifuge. Avanceret teknologi kombinerer højhastighedsydelse, alsidig rotorkapacitet og et kompakt fodaftryk. Denne ultracentrifuge har fremragende behandlingskapacitet og prøveseparationsydelse op til 1.048.000 xg.
Høje hastigheder og lave K-faktorer:
  • 150.000 rpm eller 120.000 rpm maksimale hastigheder med optimeret rotordesign giver kortere samlede centrifugeringstider
Kompakt og personlig:
  • Lille 0,53 kvm (5,7 kvm) fodaftryk for bekvemmelighed i laboratoriet uden at optage værdifuld gulvplads
Stille drift:
  • Støjniveauer under 45dBA; arbejde ved siden af den uden at høre den køre
Alsidig ydeevne:
  • Bredt udvalg af rotorer og rørvolumener, der understøtter et væld af forskellige prøvekrav
Robust pålidelighed
  • Vedligeholdelsesfrit børsteløst drivsystem og beskyttelse mod rotorubalance sikrer pålidelig ydeevne
Bestillingsoplysninger:
For at imødekomme hele spektret af applikationer til behandling af små mængder, Sorvall MX Plus rummer rør fra 0,2 til 30 ml med et udvalg af rotorer såsom fastvinklet, svingende skovl og lodrette rotorer. Alle rotorer sælges separat.
Anbefalet til:
  • Virus (HIV, SRSV, rotavirus)
  • Cellulære organeller (ribosomer, mitokondrier, mikrosomer)
  • Lipoproteiner
  • Nanopartikler
  • Nukleinsyrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Hastighed 120,000 rpm
Maks. RCF 770,460 x g
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Profil (acceleration/bremsning) 9/9, bremse af 9/9, bremse af
Type Gulvstående centrifuge
Kølet Ja
Strømstyrke 6 A
Kontrolhastighedsnøjagtighed ±50 o/min.
Varmeoutput 0.7 kW
Højde (engelsk) Udvendig 39,4 tommer (Panel åbent), 33,5 tommer. (Panel lukket)
Højde (metrisk) Udvendig 100 cm (panel åbent), 85 cm (panel lukket)
Støjniveau <45 dBA
Type køleskabssystem Termoelektrisk køling til faste stoffer
Bredde (engelsk) Udvendig 17,3 tommer.
Bredde (metrisk) Udvendig 44 cm
Dybde (metrisk) Eksteriør 49 cm
Oversigt Sorvall MX 120 Plus Micro-Ultracentrifuge
Certificeringer/compliance cCSAus, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006; 52(1):
Volumen 6 x 30 mL (med S50A rotor) eller 4 x 7 mL (med S50-ST rotor)
Fase Ental
Dimensioner (HWD) 39,4 (panel åbent)/33,5 (panel lukket) x 17,3 x 19,3 tommer. (100 (panel åbent)/(85 panel lukket) x 44 x 49 cm)
Nettovægt 231 lb. (105 kg)
Programlagring 10, hver med op til 9 trin
Standarder cCSAus, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006; 52(1):
Temperaturområde 0 °C til 40 °C
Produktlinje Sorvall
Omgivelsestemperatur Driftsområde 5 °C til 35 °C