Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Micro-Ultracentrifuge
Artikelnummer. 16873343 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
220 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
Oversigt:
Sorvall MTX 150 mikro-ultracentrifuge
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Oversigt
16873343 220 V 50/60 Hz Sorvall MTX 150 mikro-ultracentrifuge
17702669 230 V 50/60 Hz Sorvall MTX 150 mikro-ultracentrifuge
12171680 230 V 50/60 Hz Sorvall MTX 150 mikro-ultracentrifuge
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16873343 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 46962
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614295.00 DKK
    602099.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 12195.49 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer produktiviteten med ekstremt hurtige accelerationshastigheder, der når 150.000 o/min. på kun 80 sekunder.
Maksimer produktiviteten med imponerende accelerationshastigheder, der når 150.000 o/min. på kun 80 sekunder med Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Micro-Ultracentrifuge. Næsten enhver adskillelse er inden for rækkevidde med RCF på over 1.048.000 x g. Denne mikro-ultracentrifuge tilbyder en kraftfuld separationsteknologi i et stille, kompakt, brugervenligt bordpladedesign, der kombinerer avanceret funktionalitet, rotorstyring og kontrolleret adgang i et fodaftryk, der er 20 % mindre end andre bordmodeller.
Nøglefunktioner:
  • Enkel, men kraftfuld og pålidelig betjening for nem rotorbelastning, instrumentopsætning og instrumentbetjening
  • Visuel rørbalancering for øget brugervenlighed
  • USB-port til tilslutning til en USB-nøgle, hvilket letter eksporten af driftsdata i CSV-format
  • Avanceret, brugervenlig LCD-berøringsskærm
Selvlåsende rotorsystem:
  • Fastgør automatisk rotoren til drivakslen
  • Eliminerer behovet for manuelt at fastgøre rotoren, hvilket letter rotorinstallationen og øger sikkerheden
Hurtig acceleration og deceleration:
  • Enkel, men kraftfuld og pålidelig betjening for nem rotorbelastning samt instrumentopsætning og betjening
  • Kortere samlede spin-tider
Bestillingsoplysninger:
For at imødekomme hele spektret af behandlingsanvendelser med små volumer, rummer Sorvall MTX-serien rør fra 0,2 til 30 ml med et udvalg af rotorer såsom rotorer med fast vinkel, rotorer med svingende spand og lodrette rotorer. Rotorer og adaptere sælges separat.
Anbefalet til:
  • Virus (HIV, SRSV, rotavirus)
  • Cellulære organeller (ribosomer, mitokondrier, mikrosomer)
  • Lipoproteiner
  • Nanopartikler
  • Nukleinsyrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Maks. Hastighed 150,000 rpm
Maks. RCF 1,048,680 x g
Kølet Ja
Strømstyrke 6 A
Varmeoutput 0.7 kW
Højde (engelsk) Udvendig 16,1 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 40.8 cm
Støjniveau <45 dBA
Type køleskabssystem Termoelektrisk køling til faste stoffer
Bredde (engelsk) Udvendig 23,2 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 59 cm
Dybde (metrisk) Eksteriør 58.2 cm
Oversigt Sorvall MTX 150 mikro-ultracentrifuge
Certificeringer/compliance IEC61010-2-020, EN61326-1 2006, GMP/GLP-dataoverholdelse og -styring: Tilbyder sporbarhed og kvalitetskontrol til biofarmaceutiske behandlingsbehov. cCSAus, CE
Volumen 6 x 30 mL (med S50A rotor) eller 4 x 7 mL (med S50-ST rotor)
Fase Ental
Dimensioner (HWD) 16,1 x 23,2 x 22,9 tommer (40,8 x 59 x 58,2 cm)
Nettovægt 213 lb. (97 kg)
Programlagring 20, hver med op til 9 training
Standarder cCSAus, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006; 52(1):
Produktlinje Sorvall
Omgivelsestemperatur Driftsområde 5 °C til 35 °C
Profil (acceleration/bremsning) 9/9, bremse af 9/9, bremse af
Elektriske krav 220 V 50/60 Hz
Hastighedskontrol nøjagtighed ±50 o/min.
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.