Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikrorør adaptere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
0,2 ml mikrorør
0,5/0,6 ml mikrorør
Til 0,25/0,4 ml mikrorør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
Plads til rør fra 0,2 til 0,6 ml vha Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikrorør adaptere.
Bestillingsoplysninger:
Sælges i pakker af 24 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 0,5/0,6 ml mikrorør |
| Farve | Turkis knap |
| nr. pr. pakke | 24 |