Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikrorør adaptere
Artikelnummer. 11818362 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
0,2 ml mikrorør
0,5/0,6 ml mikrorør
Til 0,25/0,4 ml mikrorør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 11818362
Brand: Thermo Scientific™ 76003759
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Plads til rør fra 0,2 til 0,6 ml vha Thermo Scientific™ Sorvall™ adaptere.
Plads til rør fra 0,2 til 0,6 ml vha Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikrorør adaptere.
Bestillingsoplysninger:
Sælges i pakker af 24 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til 0,25/0,4 ml mikrorør
Oversigt Til 0,25/0,4 ml mikrorør; Rød
Farve Rød