Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall LYNX 4000 Superspeed-centrifuge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8352018
Elektriske krav:
200/240 V 50/60 Hz 30 A, enkeltfaset
380/400 V 50/60 Hz 16 A, 3-faset
Nettovægt:
622 pund (283 kg)
658 pund (299 kg)
Oversigt:
Sorvall LYNX 4000 Superspeed-centrifuge
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 13493336
Brand: Thermo Scientific™ 75006580
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Udfør højhastighedsadskillelser i delte laboratoriemiljøer med Sorvall LYNX 4000 Superspeed-centrifugen med 4L kapacitet og en effekt på op til 68.905 x g.
Udfør højhastighedsadskillelser i delte laboratoriemiljøer med ™ Sorvall™ LYNX 4000 Superspeed-centrifugen med 4L kapacitet og en effekt på op til 68.905 x g. De avancerede rotorinnovationer inkluderer Thermo Scientific™ Auto-Lock™-rotorudskiftning, Thermo Scientific™ Auto-ID™ øjeblikkelig rotoridentifikation og lette og holdbare Thermo Scientific™ Fiberlite™-kulfiberrotorer, der forkorter opsætningstiden og øger rotorens sikkerhed. Download Thermo Scientific™ Centri-Vue™-appen til realtidsovervågning og kontrol via en smart-enhed.
Auto-Lock-rotorudskiftning
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end 3 sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Auto-ID øjeblikkelig rotoridentifikation
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Omfattende rotorportefølje
Understøtter flere brugere og udviklende forskningsbehov
  • Fiberlite-kulfiberrotorer for en lettere og mere sikker investering
    • Den lette kulfiber og innovative konstruktion muliggør unikke rotordesign, der ikke er muligt med metal
    • Korrosionsbestandighed og robusthed sikrer rotorens strukturelle integritet for uovertruffen holdbarhed
    • Støttet af 15 års garanti
  • Svingende spandrotorer for alsidighed og udvidet kapacitet ved høj RCF med snesevis af adaptere til forskningsfleksibilitet
  • En komplet rotorportefølje med fast vinkel til almindeligt anvendte 50 ml, 50 ml koniske, 250 ml, 500 ml og 1 liters rør og flasker med specialrotormuligheder for at imødekomme specifikke protokolkrav
  • Kontinuerligt flow/zonerotorer giver opskaleringsfleksibilitet fra superhastighedsanvendelser til høst og klaring
Berøringsskærm
Enkel opsætning med stor, lysstærk interaktiv berøringsskærm til alle funktioner
  • Bibliotek med op til 99 programmer
  • Integreret rotorberegner til protokolændringer og overførsler
  • Flersprogede instruktioner på engelsk, tysk, fransk, spansk og andre sprog
  • Operatørdrevet logning og rapportering, valgfri adgangskodebeskyttelse
Centri-Vue-app
Overvågning og kontrol i realtid fra din mobilenhed
  • Bestem status på et øjeblik på 1 eller op til 100 centrifuger
  • Opret sikker centrifugeforbindelse til start- eller stopkontrol
  • Repliker instrumentets hovedskærm på din smartenhed for at overvåge din kørsel eller tjekke for diagnostiske fejl
Ergonomi og sikkerhed
  • Optimal arbejdshøjde på 860 mm
  • Integreret overfladearbejdsplads
  • Opfylder globale sikkerhedsstandarder uden behov for at skrue instrumentet fast
  • Støjsvag drift (< 59 dBA)
  • Døren åbner helt og automatisk ved hjælp af dørstangen
Assisterer GMP/GLP-dataadministration
  • Forenklet kvalitetskontrol og journalføring
  • Indbygget kørselslogning af bruger- og kørselsforhold, kan downloades med USB- eller Ethernet-forbindelser
Avanceret teknologi til ressourceeffektivitet
  • Muligheder for energiforbrug
  • Smart Vacuum reducerer den nødvendige kraft til typisk kørsel (kun Sorvall LYNX 6000)
  • Effektfaktorkorrektionsmodulet optimerer elektronikken
  • Kulfiberrotorerne reducerer kapitaludgifter og bortskaffelsesomkostninger
  • I overensstemmelse med globale standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 1000 mL
Maks. Hastighed 24,000 rpm
Dybde (engelsk) Eksteriør 31,7 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 805 mm
Frekvens 50/60 Hz
Profil (acceleration/bremsning) 9 accel., 10 decel.
Type Superspeed-centrifuge
Maks. RCF 68,905 x g
Kølet Ja
Højde (engelsk) Udvendig 36,6 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 930 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 31,7 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 805 mm
Støjniveau <59 dBA
Bredde (engelsk) Udvendig 27,6 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 700 mm
Oversigt Sorvall LYNX 4000 Superspeed-centrifuge
Drive System Børsteløs med højt drejningsmoment
Grøn teknologi Grøn tilstand
Andre funktioner Flersproget valg, rotorberegner, integrerede træningsvideoer, brugerlogning, brugerlåsning, automatisk døråbning, rotorhastighedshåndtag
Køretid 99 timer, hold
garanti Enhed: 1 år, drivlinje: 3 år, køling: 5 år.
Elektriske krav 200/240 V 50/60 Hz 30 A, enkeltfaset
Certificeringer/compliance cULus, CE, ROHS, WEEE
Controller type Berøringsskærm
Dimensioner (HWD) 36,6 x 27,6 x 31,7 tommer (93,0 x 70,0 x 80,5 cm)
Nettovægt 622 pund (283 kg)
Programlagring 120 programmer med alfanumerisk navngivning
Standarder IEC 61010-2-020 2. udgave. eller senere
Temperaturområde -10 °C til +40 °C
Produktlinje Sorvall
Rotor identifikation Auto-ID øjeblikkeligt
Grønne funktioner Energieffektiv, mindre spild