Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge skovle til 4-plads svingende skovl rotorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1 x 250 ml
1 x 750 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Ordreinfo
Sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor. Forseglingslåg sælges separat. Tilbehørsadaptere accepterer forskellige rørtyper og volumener fra 1,5 til 250 ml.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Svingende skovlrotor |
| Volumen | 1 x 250 ml |
| Type | Svingende spandrotor |
| Oversigt | 150mL rektangulær spand |