Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge skovle til 4-plads svingende skovl rotorer
Artikelnummer. 10458191 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
1 x 250 ml
1 x 750 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10458191 1 x 750 ml Hver
10638952 1 x 250 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10458191 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75006441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3635.00 DKK
    3506.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 128.35 DKK
    3% Slukket
På lager
Runde eller rektangulære skovle til brug med 4-plads svingende skovlrotorer 75006445 og 75006434
Ordreinfo
Sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor. Forseglingslåg sælges separat. Tilbehørsadaptere accepterer forskellige rørtyper og volumener fra 1,5 til 250 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Svingende skovlrotor
Volumen 1 x 750 ml
Produkttype Svingende spandrotor
Oversigt Rund Spand; Kapacitet: 1 x 750 ml