Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 21R-mikrocentrifuge
Artikelnummer. 10555835
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Rotor:
24 x 1,5/2 mL rotor med ClickSeal-låg, dobbeltrækket 18 x 2/0,5 mL rotor med skruelåg
24 x 1,5/2 ml rotor med ClickSeal-låg
Dobbelt række 18 x 2/0,5 mL rotor med skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Rotor Pakningsstørrelse
10555835 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2 mL rotor med ClickSeal-låg, dobbeltrækket 18 x 2/0,5 mL rotor med skruelåg -
15368824 230 V 50/60 Hz Dobbelt række 18 x 2/0,5 mL rotor med skruelåg Hver
10756090 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2 ml rotor med ClickSeal-låg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10555835 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75002489
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Spin 24 x 2 ml ved op til 21.100 x g med afkøling for at fremskynde rutineklargøringen af mikrocentrifugerør.
Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21R-mikrocentrifuger er ideelle til daglig laboratoriebrug op til 21.100 x g og har en enestående forarbejdningskraft, unikke sikkerhedsfunktioner og et bredt udvalg af mikrocentrifugerotorer og tilbehør til behandling af mikrocentrifugerør. Kølingen tilbyder afkøling fra stuetemperatur til indstillet temperatur på kun 9 minutter.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
  • Enestående acceleration på op til 21.000 xg på så lidt som 12 sekunder.
  • Kølede versioner tilbyder afkøling fra stuetemperatur til indstillet temperatur på så lidt som 9 minutter.
  • Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
    • Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
    • Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
    • Ergonomisk rotoråbning og -lukning med et enkelt klik samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal-bioindeslutningslåg.
    • Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
  • Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
  • Elegant, let og pladsbesparende design.
  • Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
  • Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
  • Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 14,800 rpm
Maks. RCF 21,100 x g
Støjniveau 50 dB(A)
Certificeringer/compliance CSA, CE, IVD
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Model- Sorvall Legend Micro 21R
garanti 2 år
Kølet Ja
Køretid 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen for flere detaljer)
Dimensioner (HWD) 12,9 x 11,6 x 17,5 tommer (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Nettovægt 62.0lb. (28.0 kg)
Produktlinje Sorvall
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Rotor 24 x 1,5/2 mL rotor med ClickSeal-låg, dobbeltrækket 18 x 2/0,5 mL rotor med skruelåg
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) -9 °C til +40 °C