Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 21 Mikrocentrifuge
Artikelnummer. 17468962
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Rotor:
24 x 1,5/2 ml
24 x 1,5/2 ml, dobbelt række 18 x 2/0,5 ml
Dobbelt række 18 x 2/0,5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Rotor
17468962 230 V 50/60 Hz Dobbelt række 18 x 2/0,5 ml
10223659 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2 ml
10230395 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2 ml, dobbelt række 18 x 2/0,5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17468962 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75002557
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Understøtte mikrovolumenprotokoller såsom nukleinsyre- eller proteinlysatpræparation og PCR-reaktionsopsætning med mikrocentrifugeydelse op til 21.100 x g.
Accelerer mikrocentrifugerørsprøveforberedelsesprocesser op til 21.100 xg med vores standardmikrocentrifuge. Når vores Sorvall Legend Micro 21 er kombineret med vores omfattende udvalg af mikrocentrifugerotorer, denne mikrocentrifuge tilbyder produktivitet, alsidighed, sikkerhed og bekvemmelighed i et kompakt, letanvendeligt laboratorieinstrument.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
  • Enestående acceleration på op til 21.000 xg på så lidt som 12 sekunder.
  • Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
    • Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
    • Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
    • Ergonomisk et-klik rotor åbning og lukning, samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal biocontainment låg.
    • Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
  • Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
  • Elegant, let og pladsbesparende design.
  • Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
  • Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
  • Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 14,800 rpm
Maks. RCF 21,100 x g
Støjniveau 56 dB(A)
Certificeringer/compliance CSA, CE, IVD
Inkluderer Rotor w/ Screw-on Lid
Ventileret Ja
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Model- Sorvall Legend Micro 21
Kølet Nej
Køretid 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen for flere detaljer)
Dimensioner (HWD) 8,9 x 9,6 x 13,8 tommer (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Nettovægt 23.1lb. (10.5 kg)
Produktlinje Sorvall
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Rotor Dobbelt række 18 x 2/0,5 ml
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) Omgivende temperatur