Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17R-mikrocentrifuge
Artikelnummer. 13511540
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderer:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Inkluderer
13511540 230 V 50/60 Hz Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg
10236249 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13511540 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75002443
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne mikrocentrifuges kompakte fodaftryk er ideel til rutinemæssigt laboratoriearbejde på op til 17.000 x g og kræver køling.
Understøt mikrovolumenprotokoller såsom nukleinsyre- eller proteinlysatklargøring og PCR-reaktionsopsætning alt sammen i et bemærkelsesværdigt lille fodaftryk med Thermo Scientific Sorvall Legend MicroCL 17R mikrocentrifuger. Vælg mellem 7 lette mikrocentrifugerotorer, som er designet til at give acceleration op til 17.000 x g, mens kølingen tilbyder afkøling fra stuetemperatur til indstillet temperatur på så lidt som 9 minutter.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
  • Effekt op til 17.000 x g med hurtig acceleration og deceleration.
  • Kølede versioner tilbyder afkøling fra stuetemperatur til indstillet temperatur på så lidt som 9 minutter.
  • Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
    • Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
    • Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
    • Ergonomisk rotoråbning og -lukning med et enkelt klik samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal-bioindeslutningslåg.
    • Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
  • Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
  • Elegant, let og pladsbesparende design.
  • Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
  • Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
  • Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 13,300 rpm
Maks. RCF 17,000 x g
Støjniveau 50 dB(A)
Certificeringer/compliance CSA, CE, IVD
Inkluderer Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg
Oversigt Sorvall Legend Micro 17R-centrifuge, nedkølet
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
garanti 2 år
Kølet Ja
Køretid 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen for flere detaljer)
Dimensioner (HWD) 12,9 x 11,6 x 17,5 tommer (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Nettovægt 62.0lb. (28.0 kg)
Produktlinje Sorvall
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Rotor Dobbelt række 18 x 2/0,5 mL rotor med skruelåg
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) -9 °C til +40 °C