Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17-mikrocentrifuge
Beskrivelse
Spar tid med den hurtige prøvebehandling af Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17-mikrocentrifuger, der giver produktivitet, alsidighed, sikkerhed og bekvemmelighed i et kompakt, letanvendeligt laboratorieinstrument. De lette mikrocentrifugerotorer er designet til daglig laboratoriebrug og en effekt på op til 17.000 xg.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
- Driftskapacitet op til 17.000 x g med hurtig acceleration og deceleration.
- Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
- Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
- Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
- Ergonomisk rotoråbning og -lukning med et enkelt klik samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal-bioindeslutningslåg.
- Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
- Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
- Elegant, let og pladsbesparende design.
- Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
- Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
- Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 24 x 1.5/2 mL |
| Maks. Hastighed | 13,300 rpm |
| Maks. RCF | 17,000 x g |
| Støjniveau | 56 dB(A) |
| Certificeringer/compliance | CSA, CE, IVD |
| Inkluderer | Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg |
| Oversigt | Sorvall Legend Micro 17 centrifuge, ventileret |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| garanti | 2 år |
| Kølet | Nej |
| Vis mere |