Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17-mikrocentrifuge
Artikelnummer. 11859153
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderer:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg
Hæmatokritrotor
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Inkluderer Pakningsstørrelse
11859153 230 V 50/60 Hz Hæmatokritrotor -
13581520 230 V 50/60 Hz Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg -
10226249 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11859153 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75002493
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Accelerer rutineklargøringen af prøver op til 17.000 xg med generøs kapacitet i et kompakt mikrocentrifugefodaftryk.
Spar tid med den hurtige prøvebehandling af Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17-mikrocentrifuger, der giver produktivitet, alsidighed, sikkerhed og bekvemmelighed i et kompakt, letanvendeligt laboratorieinstrument. De lette mikrocentrifugerotorer er designet til daglig laboratoriebrug og en effekt på op til 17.000 xg.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
  • Driftskapacitet op til 17.000 x g med hurtig acceleration og deceleration.
  • Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
    • Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
    • Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
    • Ergonomisk rotoråbning og -lukning med et enkelt klik samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal-bioindeslutningslåg.
    • Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
  • Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
  • Elegant, let og pladsbesparende design.
  • Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
  • Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
  • Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1,5 til 2 ml
Maks. Hastighed 13,300 rpm
Maks. RCF 17,000 x g
Støjniveau 56 dB(A)
Certificeringer/compliance CSA, CE, IVD
Inkluderer Hæmatokritrotor
Oversigt Sorvall Legend Micro 17 centrifuge, ventileret
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Model- Sorvall Legend Micro 17
garanti 2 år
Kølet Nej
Køretid 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen for flere detaljer)
Dimensioner (HWD) 8,9 x 9,6 x 13,8 tommer (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Nettovægt 23.1lb. (10.5 kg)
Produktlinje Sorvall
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Rotor Hæmatokritrotor
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) Omgivende temperatur