Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Højtydende centrifugeflaske
Beskrivelse
Designet til superhastighed og stor kapacitet centrifugeydelse op til 20.584 xg Thermo Scientific™ Sorvall™ højtydende 1 liters centrifugeflaske øger produktiviteten, og den nye højstyrke aluminiumshætte forbedrer flaskestøtten og forbedrer den kemiske modstandsdygtighed over for phenolopløsninger.
Designet til brug med Thermo Scientific™ Sorvall™ superspeed og stor kapacitet centrifuger med Thermo Scientific™ Fiberlite™ 1-liters rotorer, Sorvall højtydende 1 liter centrifugeflasker giver:
- En hel liter i hver flaske ved g-kræfter op til 20.584 xg
- Driftstemperaturområde fra 4° til 40 °C
- Når man sammenligner med Noryl™ plasthætter 1 , den højstyrke aluminiumshætte
- Forbedrer flaskestøtten
- Forbedrer kemisk modstandsdygtighed over for phenolopløsninger
Disse flasker er tilgængelige i både polypropylen copolymer (PPCO) flasker designet til fremragende kemisk resistens og er autoklaverbare eller polycarbonat (PC) flasker designet til fremragende klarhed.
1 Baseret på interne testdata.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 33,81 oz. |
| Fyld volumenområde | 800 til 1000 ml |
| Materiale | Polycarbonat |
| Maks. Prøvetæthed | 1.2g/mL |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Produktlinje | N |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Maks. Kraft | 20.584 xg (med Thermo Scientific Fiberlite F10-4x1000 LEX rotor i Sorvall LYNX 6000 eller 4000 superspeed centrifuge) |
| Vis mere |
Cyklus liv
- Aluminiumshætte: 1000 cyklusser eller 5 år (alt efter hvad der kommer først)
- PPCO og PC flasker‡ : Udskift flasker og propper med 50 cyklusser; Udskift o-ringe oftere, hvis det er nødvendigt
Autoklavering
- Aluminiumshætte: 121 °C i 20 minutter eller 134 C °i 3 minutter
- BEMÆRK: Undlad at autoklavere flasker med lukninger i indgreb for at forhindre, at flaskerne kollapser under afkøling.
- BEMÆRK: Hvis de autoklaveres, bliver pc-flasker svækket, og deres brugstid forkortes.
‡1000mL superspeed-flasker er en bærbar del med en begrænset ydeevnelevetid. Flasker brugt med kompatible prøver forventes at vise fysiske tegn på slid ved gentagen brug. Tag flasker ud af brug, som viser tegn på slid, revner, revner, misfarvning, gulning, deformation, overfladeridser, slid eller kemisk angreb.