Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Højtydende centrifugeflaske
Artikelnummer. 15493554
Skift visning
Materiale:
PPCO
Polycarbonat
Lukning inkluderet:
Ja
Nej
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Lukning inkluderet
15493554 PPCO Nej
15583377 Polycarbonat Ja
15339887 PPCO Ja
15589904 Polycarbonat Nej
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15493554 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 0101455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00 DKK
    1499.65 DKK / Pakke med 2
    Spare 110.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Designet til superhastighed og stor kapacitet centrifugeydelse op til 20.584 xg, denne højtydende én-liters centrifugeflaske øger produktiviteten.
Designet til superhastighed og stor kapacitet centrifugeydelse op til 20.584 xg Thermo Scientific™ Sorvall™ højtydende 1 liters centrifugeflaske øger produktiviteten, og den nye højstyrke aluminiumshætte forbedrer flaskestøtten og forbedrer den kemiske modstandsdygtighed over for phenolopløsninger.
Designet til brug med Thermo Scientific™ Sorvall™ superspeed og stor kapacitet centrifuger med Thermo Scientific™ Fiberlite™ 1-liters rotorer, Sorvall højtydende 1 liter centrifugeflasker giver:
  • En hel liter i hver flaske ved g-kræfter op til 20.584 xg
  • Driftstemperaturområde fra 4° til 40 °C
  • Når man sammenligner med Noryl™ plasthætter 1 , den højstyrke aluminiumshætte
    • Forbedrer flaskestøtten
    • Forbedrer kemisk modstandsdygtighed over for phenolopløsninger
Disse flasker er tilgængelige i både polypropylen copolymer (PPCO) flasker designet til fremragende kemisk resistens og er autoklaverbare eller polycarbonat (PC) flasker designet til fremragende klarhed.
1 Baseret på interne testdata.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klar
Fyld volumenområde 800 til 1000 ml
Materiale PPCO
Maks. Prøvetæthed 1.2g/mL
nr. pr. pakke 2
Produktlinje Sorvall
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Nej
Maks. Kraft 20.584 xg (med Thermo Scientific Fiberlite F10-4x1000 LEX rotor i Sorvall LYNX 6000 eller 4000 superspeed centrifuge)
Til brug med (udstyr) Centrifuger med super hastighed og stor kapacitet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Tætningshætte
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Form Rund
Produkttype Centrifuge flaske
Vis mere Vis mindre
Cyklus liv
  • Aluminiumshætte: 1000 cyklusser eller 5 år (alt efter hvad der kommer først)
  • PPCO og PC flasker‡ : Udskift flasker og propper med 50 cyklusser; Udskift o-ringe oftere, hvis det er nødvendigt
Autoklavering
  • Aluminiumshætte: 121 °C i 20 minutter eller 134 C °i 3 minutter
  • BEMÆRK: Undlad at autoklavere flasker med lukninger i indgreb for at forhindre, at flaskerne kollapser under afkøling.
  • BEMÆRK: Hvis de autoklaveres, bliver pc-flasker svækket, og deres brugstid forkortes.
‡1000mL superspeed-flasker er en bærbar del med en begrænset ydeevnelevetid. Flasker brugt med kompatible prøver forventes at vise fysiske tegn på slid ved gentagen brug. Tag flasker ud af brug, som viser tegn på slid, revner, revner, misfarvning, gulning, deformation, overfladeridser, slid eller kemisk angreb.