Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 og 16 blodbankcentrifuger
Artikelnummer. 17958981
Skift visning
Elektriske krav:
200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enkeltfaset
380/400/415 V ±10 % 50 Hz 3-faset
380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-fase
Oversigt:
Sorvall BP 16 Heavy Duty-centrifuge
Sorvall BP 16-centrifuge
Sorvall BP 8 Heavy Duty-centrifuge
Sorvall BP 8-centrifuge
Sorvall BP 16 Heavy Duty Water Cooled-centrifuge
Sorvall BP 8 Heavy Duty Water Cooled-centrifuge
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Oversigt
17958981 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enkeltfaset Sorvall BP 16 Heavy Duty Water Cooled-centrifuge
15749389 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enkeltfaset Sorvall BP 8-centrifuge
15753088 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enkeltfaset Sorvall BP 16-centrifuge
17723699 380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-fase Sorvall BP 16-centrifuge
15800592 380/400/415 V ±10 % 50 Hz 3-faset Sorvall BP 8-centrifuge
15842542 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enkeltfaset Sorvall BP 8 Heavy Duty Water Cooled-centrifuge
17928981 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enkeltfaset Sorvall BP 16 Heavy Duty-centrifuge
17948981 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enkeltfaset Sorvall BP 8 Heavy Duty-centrifuge
17938981 380/400/415 V ±10 % 50 Hz 3-faset Sorvall BP 16 Heavy Duty-centrifuge
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17958981 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007661
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Forbedret ergonomi og et kompakt design kombineret med den hurtige opsætning af sporbare, reproducerbare kørsler gør dette til den foretrukne centrifuge til forenklet blodbehandlingsproduktivitet.
Med en forbedret kapacitet på 16 x 500 ml blodposer og brugervenligt design gør den NYE Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 og 16 blodbankcentrifuger arbejdet med store mængder nemmere og mere bekvemt ved at bruge de protokoller, du allerede har valideret, og er i overensstemmelse med globale standarder.
Vi tilbyder også en række adaptere, der tillader centrifugering af de fleste almindelige rør og mikroplader, ved brug af samme rotorhus og ovale spande (75003964).
Højkapacitetsprøvebehandling
  • Fås i to modeller, der giver fleksibiliteten til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange, med et valg mellem 4 Thermo Scientific™ HAEMAFlex™-rotorer:
    • Til behov for blodbehandling med normal til medium gennemstrømning skal du vælge Sorvall BP 8-centrifugen, der giver 6 x 550 ml blodposekapacitet og kan opgraderes til 8 x 550 ml poser ved at bruge det samme spandesystem.
    • Vælg en Sorvall BP 16-centrifuge med 12 x 500 ml kapacitet og kan opgraderes til 16 x 500 ml blodposer med samme spandvalg til behov for behandling af blod.
  • Opnå reproducerbare resultater med Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™), der automatisk justerer køretiden for at tage højde for variationer i acceleration.
Indbygget sikkerhed og effektivitet
  • Kompakt design og forbedret ergonomi med trykknapper for at optimere daglig brug af centrifuger:
    • Automatisk front-to-back-centrifugedørsåbning og -lukning med Thermo Scientific™ Auto-Door™-funktion
    • Thermo Scientific™ Auto-Lid™-rotorlågsåbning og -lukning med lågopbevaring
  • Øjeblikkelig rotordetektion og programmering med Thermo Scientific™ Auto-ID øjeblikkelig rotoridentifikation, der sparer tid og beskytter integriteten af dine prøver.
  • Thermo Scientific™ Centri-Touch™-grænseflade med lyst, meget synligt og handskevenligt display forenkler kørselsopsætningen, yderligere forbedret med adgangskontroller såsom brugerlogin med adgangskodebeskyttelse og Thermo Scientific™ Centri-Cross™-funktion til at konvertere dine eksisterende protokoller.
garanti
2 år på enheden; 5 år på drivlinjen (motoraksel og drev); 5 år på køling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 12 x 500 ml og 16 x 500 ml blodposer
Maks. Hastighed 4,700 rpm
Maks. RCF 7,187 x g
Køretid 99 timer 59 min 59 sek (1 sek. trin)
Certificeringer/compliance UL, FDA-listet, CE-mærket for direktivet for medicinsk udstyr 93/42/EEC
Oversigt Sorvall BP 16 Heavy Duty Water Cooled-centrifuge
Elektriske krav 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enkeltfaset
Drive System DuraFlex børsteløs drivteknologi med højt drejningsmoment
Grøn teknologi Kølingen slukkes, når døren åbner, Eco-Spin-afskærmede rotorer
garanti 2 år på enheden, 5 år på drivlinjen (motoraksel og drev), 5 år på køling
Andre funktioner Flersproget valg, indbyggede træningsvideoer, brugerlogning, brugerlåsning, automatisk døråbning, automatisk rotor-ID, skærmvisning for ubalance, overtemperatur, rustfrit stålkammer, vejledningsdisplay til fejlmeddelelser
Profil (acceleration/bremsning) 11 accel., 12 decel., flere emuleringsprofiler
Controller type Centri-Touch-berøringsskærm
Dimensioner (HWD) 39,9 x 32,1 x 35,4 tommer (101,5 x 81,6 x 90,0 cm)
Kølet Ja
Nettovægt 1025.2 lb. (465 kg)
Standarder EN 61010-1 3. udgave, IEC 61010-2-020 3. udgave, IEC 61010-2-101 3. udgave, EN 61326-1 klasse B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN 62366, EN 71 ISO, EN 14 ISO 13485
Produktlinje Sorvall
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 220/230/240 V
Produkttype Blodbankcentrifuge
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +40 °C, justerbar til 1 °C