Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 og 16 blodbankcentrifuger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15753088
Elektriske krav:
200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enkeltfaset
380/400/415 V ±10 % 50 Hz 3-faset
Oversigt:
Sorvall BP 16 Heavy Duty-centrifuge
Sorvall BP 16-centrifuge
Sorvall BP 8 Heavy Duty-centrifuge
Sorvall BP 8-centrifuge
Sorvall BP 16 Heavy Duty Water Cooled-centrifuge
Sorvall BP 8 Heavy Duty Water Cooled-centrifuge
Artikelnummer. 15753088
Brand: Thermo Scientific™ 75007683
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedret ergonomi og et kompakt design kombineret med den hurtige opsætning af sporbare, reproducerbare kørsler gør dette til den foretrukne centrifuge til forenklet blodbehandlingsproduktivitet.
Med en forbedret kapacitet på 16 x 500 ml blodposer og brugervenligt design gør den NYE Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 og 16 blodbankcentrifuger arbejdet med store mængder nemmere og mere bekvemt ved at bruge de protokoller, du allerede har valideret, og er i overensstemmelse med globale standarder.
Vi tilbyder også en række adaptere, der tillader centrifugering af de fleste almindelige rør og mikroplader, ved brug af samme rotorhus og ovale spande (75003964).
Højkapacitetsprøvebehandling
  • Fås i to modeller, der giver fleksibiliteten til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange, med et valg mellem 4 Thermo Scientific™ HAEMAFlex™-rotorer:
    • Til behov for blodbehandling med normal til medium gennemstrømning skal du vælge Sorvall BP 8-centrifugen, der giver 6 x 550 ml blodposekapacitet og kan opgraderes til 8 x 550 ml poser ved at bruge det samme spandesystem.
    • Vælg en Sorvall BP 16-centrifuge med 12 x 500 ml kapacitet og kan opgraderes til 16 x 500 ml blodposer med samme spandvalg til behov for behandling af blod.
  • Opnå reproducerbare resultater med Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™), der automatisk justerer køretiden for at tage højde for variationer i acceleration.
Indbygget sikkerhed og effektivitet
  • Kompakt design og forbedret ergonomi med trykknapper for at optimere daglig brug af centrifuger:
    • Automatisk front-to-back-centrifugedørsåbning og -lukning med Thermo Scientific™ Auto-Door™-funktion
    • Thermo Scientific™ Auto-Lid™-rotorlågsåbning og -lukning med lågopbevaring
  • Øjeblikkelig rotordetektion og programmering med Thermo Scientific™ Auto-ID øjeblikkelig rotoridentifikation, der sparer tid og beskytter integriteten af dine prøver.
  • Thermo Scientific™ Centri-Touch™-grænseflade med lyst, meget synligt og handskevenligt display forenkler kørselsopsætningen, yderligere forbedret med adgangskontroller såsom brugerlogin med adgangskodebeskyttelse og Thermo Scientific™ Centri-Cross™-funktion til at konvertere dine eksisterende protokoller.
garanti
2 år på enheden; 5 år på drivlinjen (motoraksel og drev); 5 år på køling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 12 x 500 ml og 16 x 500 ml blodposer
Maks. Hastighed 4,700 rpm
Controller type Centri-Touch-berøringsskærm
Dimensioner (HWD) 39,9 x 32,1 x 35,4 tommer (101,5 x 81,6 x 90,0 cm)
Frekvens 50/60 Hz
Grønne funktioner Energieffektiv, mindre spild
Nettovægt 1025.2 lb. (465 kg)
Standarder EN 61010-1 3. udgave, IEC 61010-2-020 3. udgave, IEC 61010-2-101 3. udgave, EN 61326-1 klasse B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN 62366, EN 71 ISO, EN 14 ISO 13485
Temperaturområde -20 °C til +40 °C, justerbar til 1 °C
Type Blodbankcentrifuge
Spænding 220/230/240 V
Produktlinje Sorvall
Kølet Ja
Maks. RCF 7,187 x g
Køretid 99 timer 59 min 59 sek (1 sek. trin)
Certificeringer/compliance UL, FDA-listet, CE-mærket for direktivet for medicinsk udstyr 93/42/EEC
Oversigt Sorvall BP 16-centrifuge
Elektriske krav 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enkeltfaset
Drive System DuraFlex børsteløs drivteknologi med højt drejningsmoment
Grøn teknologi Kølingen slukkes, når døren åbner, Eco-Spin-afskærmede rotorer
garanti 2 år på enheden, 5 år på drivlinjen (motoraksel og drev), 5 år på køling
Andre funktioner Flersproget valg, indbyggede træningsvideoer, brugerlogning, brugerlåsning, automatisk døråbning, automatisk rotor-ID, skærmvisning for ubalance, overtemperatur, rustfrit stålkammer, vejledningsdisplay til fejlmeddelelser
Profil (acceleration/bremsning) 11 accel., 12 decel., flere emuleringsprofiler