Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 og 16 blodbankcentrifuger
Beskrivelse
Med en forbedret kapacitet på 16 x 500 ml blodposer og brugervenligt design gør den NYE Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 og 16 blodbankcentrifuger arbejdet med store mængder nemmere og mere bekvemt ved at bruge de protokoller, du allerede har valideret, og er i overensstemmelse med globale standarder.
Vi tilbyder også en række adaptere, der tillader centrifugering af de fleste almindelige rør og mikroplader, ved brug af samme rotorhus og ovale spande (75003964).
Højkapacitetsprøvebehandling
- Fås i to modeller, der giver fleksibiliteten til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange, med et valg mellem 4 Thermo Scientific™ HAEMAFlex™-rotorer:
- Til behov for blodbehandling med normal til medium gennemstrømning skal du vælge Sorvall BP 8-centrifugen, der giver 6 x 550 ml blodposekapacitet og kan opgraderes til 8 x 550 ml poser ved at bruge det samme spandesystem.
- Vælg en Sorvall BP 16-centrifuge med 12 x 500 ml kapacitet og kan opgraderes til 16 x 500 ml blodposer med samme spandvalg til behov for behandling af blod.
- Opnå reproducerbare resultater med Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™), der automatisk justerer køretiden for at tage højde for variationer i acceleration.
Indbygget sikkerhed og effektivitet
- Kompakt design og forbedret ergonomi med trykknapper for at optimere daglig brug af centrifuger:
- Automatisk front-to-back-centrifugedørsåbning og -lukning med Thermo Scientific™ Auto-Door™-funktion
- Thermo Scientific™ Auto-Lid™-rotorlågsåbning og -lukning med lågopbevaring
- Øjeblikkelig rotordetektion og programmering med Thermo Scientific™ Auto-ID øjeblikkelig rotoridentifikation, der sparer tid og beskytter integriteten af dine prøver.
- Thermo Scientific™ Centri-Touch™-grænseflade med lyst, meget synligt og handskevenligt display forenkler kørselsopsætningen, yderligere forbedret med adgangskontroller såsom brugerlogin med adgangskodebeskyttelse og Thermo Scientific™ Centri-Cross™-funktion til at konvertere dine eksisterende protokoller.
garanti
2 år på enheden; 5 år på drivlinjen (motoraksel og drev); 5 år på køling
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 6 x 550 ml og 8 x 550 ml blodposer |
| Maks. Hastighed | 5,000 rpm |
| Maks. RCF | 7,295 x g |
| Køretid | 99 timer 59 min 59 sek (1 sek. trin) |
| Certificeringer/compliance | UL, FDA-listet, CE-mærket for direktivet for medicinsk udstyr 93/42/EEC |
| Oversigt | Sorvall BP 8-centrifuge |
| Elektriske krav | 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enkeltfaset |
| Drive System | DuraFlex børsteløs drivteknologi med højt drejningsmoment |
| Grøn teknologi | Kølingen slukkes, når døren åbner, Eco-Spin-afskærmede rotorer |
| garanti | 2 år på enheden, 5 år på drivlinjen (motoraksel og drev), 5 år på køling |
| Vis mere |